The composition of this product is Bacteriological peptone, 20 g/L, Glucose, 20 g/L, and Yeast extract, 10 g/L. The peptone component would not be considered a proteose peptone and there is no additional salts or metals in this formulation. Should it be of interest, product 82450, Proteose-Peptone, is available. See the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/82450
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
組成
Bacteriological peptone, 20 g/L
Glucose, 20 g/L
Yeast extract, 10 g/L
包装
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 250 g
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
色
beige
pH
6.3-6.7
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
数量
調製ノート
2.121°Cで15分間オートクレーブします。
脚注
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1375-1KG:
Y1375-VAR:
Y1375-250G:
Y1375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
-
Bonjour, serait-il possible d'avoir la composition de ce produit, svp? Je cherche à faire une solution pour les amibes dont la composition est : Proteose Peptone, Yeast Extract, avec un mélanges sels et metaux et je me demande si ce produit convient.
1 回答-