Merck
G7021
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
別名:
デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルコースは、脳や、ミトコンドリアをほとんど含まない、または含まない細胞のエネルギー源です。また、嫌気性解糖の基質でもあります。ヒトの体は、グリコーゲンの形でグルコースを貯蔵します。低グルコースの条件下、肝臓や腎臓のグリコーゲンから放出されます。グルコースはまた、二糖、オリゴ糖、および多糖の生成に必要とされます。
アプリケーション
  • D-(+)-グルコースは、哺乳類細胞の培養に使用されています。
  • グルコースとアラニンの相互作用と、そのペントースリン酸経路活性への影響に関する研究に使用されています。
  • マウスにおけるグルコース負荷試験にも使用されています。
その他情報
混合アノマ-
調製ノート
材料は、2 g + 15 mLよりも高い濃度で調製すると、黄色がかかった溶液が得られることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7021-1KG:4548173198156
G7021-100G:4548173198132
G7021-VAR:
G7021-BULK:
G7021-10KG:4548173198149
G7021-20G:
G7021-5KG:4548173198163
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ferrier DR
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2013)
Modulation of glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase and malic enzyme activity by glucose and alanine in Atlantic salmon, Salmo salar L. hepatocytes.
Sanden M et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 221, 469-480 (2003)
Ontogeny of circadian organization in the rat.
Yamazaki S et al.
Journal of biological rhythms, 24, 55-55 (2009)
A novel long term short interval physical activity regime improves body composition in mice.
Goh J and Ladiges WC
BMC Research Notes, 6, 66-66 (2013)
Yu-ting Alex Chiang et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(7), E707-E722 (2013-12-26)
p21-Activated protein kinases (PAKs) are centrally involved in a plethora of cellular processes and functions. Their function as effectors of small GTPases Rac1 and Cdc42 has been extensively studied during the past two decades, particularly in the realms of cell
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.