Merck
Y1896
Sigma-Aldrich
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without lysine
別名:
Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
品質水準
形状
powder
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
その他情報
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y1896-20G-PW:
Y1896-VAR:
Y1896-20G:
Y1896-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.