This product is a Quality Level 200. Methods of preparation are considered proprietary for products of this Quality Level. The product is listed as a synthetic, non-animal source material. See the link below to review a sample Certificate of Origin:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/U1128-BULKSLCM8881.pdf
おすすめの製品
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI Key
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U1128-VAR:
U1128-BULK:
U1128-5G:
U1128-500G:
U1128-25G:
U1128-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Is this synthesized in in vitro or acell-derived product?
1 回答-