Merck
Y2146
Sigma-Aldrich
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without histidine, leucine, and tryptophan
別名:
Synthetic yeast drop-out mix, Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements, Yeast media, amino acid dropout supplements
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥26,700
¥26,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥26,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
¥26,700
Check Cart for Availability
品質水準
フォーム
powder
テクニック
transformation: suitable
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements are suitable for screening yeast transformants.
その他情報
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
調製ノート
Dissolve 1.46 g of supplement per liter of medium.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y2146-20G-PW:
Y2146-20G:
Y2146-BULK:
Y2146-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sudeshna Nag et al.
Journal of cell science, 131(18) (2018-08-30)
Sorting endosomes (SEs) are the regulatory hubs for sorting cargo to multiple organelles, including lysosome-related organelles, such as melanosomes in melanocytes. In parallel, melanosome biogenesis is initiated from SEs with the processing and sequential transport of melanocyte-specific proteins toward maturing
Riddhi Atul Jani et al.
Journal of cell science, 128(17), 3263-3276 (2015-07-26)
Melanosomes are a class of lysosome-related organelles produced by melanocytes. Biogenesis of melanosomes requires the transport of melanin-synthesizing enzymes from tubular recycling endosomes to maturing melanosomes. The SNARE proteins involved in these transport or fusion steps have been poorly studied.
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.