Merck
Y2001
Sigma-Aldrich
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without histidine, leucine, tryptophan and uracil
別名:
酵母用合成ドロップアウト培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥19,100
¥19,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥19,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
ND.02
¥19,100
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
構成
別に記載がある場合を除き、サプリメントには下記のすべての成分が含まれます:
アミノ酸: ヒスチジン、ロイシン、トリプトファン、およびウラシルを除く全ての標準アミノ酸。各アミノ酸は76mg/Lの濃度で存在します。
他の成分: アデニン(18mg/L)、イノシトール(76mg/L)、p-アミノ安息香酸(8mg/L)
その他情報
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
数量
1 Lの培養液に1.4 gを添加します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y2001-BULK:
Y2001-VAR:
Y2001-20G-PW:
Y2001-20G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Margot Bärenstrauch et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 139, 103383-103383 (2020-04-10)
Plants comprise many asymptomatic fungal endophytes with potential roles of plant protection against abiotic and biotic stresses. Endophytes communicate with their host plant, with other endophytes and with invading pathogens but their language remains largely unknown. This work aims at
資料
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
質問
  1. It says to add 1.4g to a liter of medium. Would this mean you would need to add 14g to a 10X stock solution that is suggested when preparing yeast nitrogen base without AA.
    1 回答
    1. Mathematically, yes, this would mean 14 grams would be added to a 10X stock. However, studies of the solubility of this supplement at 10X have not been performed. The end user should attempt this using a smaller volume to verify solubility.
      Please see the links below to the product datasheet, the Yeast Drop Out page, and the Yeast Growth Protocols page:
      Y2001 Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/169/136/y2001dat.pdf
      Yeast Drop-Out Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/microbial-culture-media-preparation/yeast-drop-out
      Yeast Growth Protocols page:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/microbiological-testing/pathogen-and-spoilage-testing/yeast-growth-protocols