組成
agar, 20 g/L
ammonium sulfate, 5 g/L
biotin, 0.02 mg/L
boric acid, 0.5 mg/L
calcium chloride, 0.1 g/L
calcium pantothenate, 2 mg/L
copper sulfate, 0.04 mg/L
dextrose, 20 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 0.15 g/L
ferric chloride, 0.2 mg/L
folic acid, 0.002 mg/L
inositol, 10 mg/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
manganese sulfate, 0.4 mg/L
niacin, 0.4 mg/L
PABA, 0.2 mg/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.85 g/L
potassium iodide, 0.1 mg/L
pyridoxine HCl, 0.4 mg/L
riboflavin, 0.2 mg/L
sodium chloride, 0.1 g/L
sodium molybdate, 0.2 mg/L
thiamine HCl, 0.4 mg/L
zinc sulfate, 0.4 mg/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
5.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
シグナルワード
Danger
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84605-BULK:
84605-500G:4548173347943
84605-100G:
84605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
プロトコル
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.