アプリケーション
構成
アミノ酸:ロイシン(380 mg/L)を除き、すべてのスタンダードアミノ酸の濃度は 76 mg/L です。
他の栄養成分:アデニン(18 mg/L)、イノシトール(76 mg/L)、p-アミノ安息香酸(8 mg/L)
その他情報
数量
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1501-20G:
Y1501-1G-PW:
Y1501-VAR:
Y1501-20G-PW:
Y1501-BULK:
Y1501-1G-KC:
Y1501-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Transformation is the process by which exogenous DNA is introduced into a cell, resulting in a heritable change or genetic modification. This was first reported in Streptococcus pneumoniae by Griffith in 1928. Transforming principle of DNA was demonstrated by Avery et al. in 1944.
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
遺伝子組換え・クローニング法の開発により、異種タンパク質を研究目的で発現・単離させる方法が多く発見されました。技術の急速な進歩により、遺伝子組換えタンパク質の大規模な発現・単離が可能になりました。
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
プロトコル
酵母は成長が速く、細胞が分散しているため、真核生物の研究に適したモデル生物と考えられています。
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.