Merck
Y1876
Sigma-Aldrich
酵母合成ドロップアウト培地用添加物
without tryptophan
別名:
酵母増殖培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 G
¥24,200
¥24,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 G
¥24,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
ND.02
¥24,200
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
栄養素要求性変異株の、特異的培地成分(アミノ酸、プリン、またはピリミジン)の存在下でなければ増殖できない、という特徴に基づき酵母中のプラスミドを選択します。変異遺伝子を含むプラスミドで形質転換した株は、必要成分を含まない培地で生育できます。シグマ アルドリッチの酵母合成ドロップアウト培地用添加物は、培地を富栄養化し、収率と増殖速度を高めるので、ライブラリーのスクリーニングや遺伝子ノックアウトでの形質転換効率が向上します。
構成
別に記載がある場合を除き、サプリメントには下記の全ての成分が含まれます。
アミノ酸:トリプトファンを除き、全て標準アミノ酸です。全てのアミノ酸はロイシンを除き76 mg/Lであり、ロイシンの濃度は 380 mg/Lです。
他の栄養成分:アデニン(18 mg/L)、イノシトール(76 mg/L)、p-アミノ安息香酸(8 mg/L)、ウラシル(76 mg/L)。
その他情報
アミノ酸・栄養素ミクスチャ- (酵母ニトロゲンベ-ス・アミノ酸不含培地添加用)
数量
培地1リットルに対し1.92 gを添加。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1876-20G:
Y1876-20G-PW:
Y1876-BULK:
Y1876-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.