Merck
A9126
Sigma-Aldrich
アデニン ヘミ硫酸塩
≥99%
別名:
6-アミノプリン ヘミ硫酸塩, アデニン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
184.17
Beilstein:
3820263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
溶解性
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アデニンヘミ硫酸塩は、以下の成分として用いられています:
  • 完全補助剤ミックス(CSM)
  • S. pombe株培養用補助剤入りイーストエキストラクト(YES)培地
  • S. cerevisiae(ビール酵母菌)培養用合成完全グルコースベース酵母培地(SC)
生物化学的/生理学的作用
アデニンは、in vivoおよびin vitroにおいて広範囲の化学的および生化学的役割があるプリン核酸塩基です。アデニンは調節分子であり、DNA、RNA、補因子であるニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)、フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)、およびシグナル伝達分子(cAMP)の構成要素です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9126-500G:
2530006:
A9126-100G:
A9126-BULK:
A9126-VAR:
A9126-1G:
A9126-25G:
A9126-5G:
A9126-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dual-probe RNA FRET-FISH in Yeast
Wadsworth GM, et al.
Bio-protocol, 8(11) (2018)
Burak Yazgan et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 246(17), 1917-1927 (2021-05-25)
Chronic kidney disease is a major global public health problem. The peptide hormones adropin and spexin modulate many physiological functions such as energy balance and glucose, lipid and protein metabolism. However, it is unclear whether these peptides may exert effects
Laurence M Brill et al.
Methods (San Diego, Calif.), 48(3), 311-319 (2009-03-11)
We describe a detailed and widely applicable method for comprehensive proteomic profiling of the fission yeast Schizosaccharomyces pombe by 2-dimensional high performance liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry that demonstrates high sensitivity and robust operation. Steps ranging from the preparation of
Toshitaka Yamauchi et al.
iScience, 101477-101477 (2020-09-12)
Gut microbiota impacts the host metabolome and affects its health span. How bacterial species in the gut influence age-dependent metabolic alteration has not been elucidated. Here we show in Drosophila melanogaster that allantoin, an end product of purine metabolism, is
Olivia Ballew et al.
Current biology : CB, 29(3), 449-460 (2019-01-29)
During meiosis, diploid progenitor cells undergo one round of DNA replication followed by two rounds of chromosome segregation to form haploid gametes. Once cells initiate the meiotic divisions, it is imperative that they finish meiosis. A failure to maintain meiosis