Merck
RIP
Sigma-Aldrich
Imprint® RNA免疫沈降キット
High-capacity Protein A magnetic beads for successful RNA Immunoprecipitation,suitable for use with mRNA and microRNA
別名:
Magnetic Bead RNA Immunoprecipitation, RNA Immunopreciptation, mRNA Immunopreciptation, microRNA Immunoprecipitation
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 REACTIONS
¥111,000
¥111,000
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 REACTIONS
¥111,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.54
¥111,000
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
関連するカテゴリー
詳細
RNA免疫沈降(RIP)は、RNA結合たんぱく質(RBP)およびリボ核たんぱく質(RNP)錯体にあるそのRNAターゲットを研究するための非常に強力な手順です。特定のRBPに対して生成された抗体は、RNP(RBPとそのRNAパートナー)を共沈させるために使用されます。すると、RNAは次世代シーケンシングによって、または特定のRNAをテストする場合はRT-PCRによって特定できます。
メルクのImprint RNA Immunoprecipitation Kit(免疫沈降キット)では、適切な抗体と組み合わせた場合にRIPを成功させるために必要なすべての試薬が提供されます。本キットには2つの溶解バッファーが含まれており、1つは弱く結合したRNPに対して穏やかな緩衝を示し、もう1つは強く結合したRNPに対して粗い緩衝を示します。プロテインA磁気ビーズは、免疫沈殿物を回収し、洗浄しやすくするために提供されています。本キットには、ネガティブコントロールRIP用のウサギとマウスの両方のIgG、マウスモノクローナル一次抗体を磁気ビーズ上のプロテインAに効率的に結合させるウサギ抗マウス架橋抗体、およびRIP中にRNPを分解から保護するプロテアーゼ阻害剤とリボヌクレアーゼ阻害剤の両方が含まれています。
この製品の情報はこちらおよびアプリケーションデータはこちらをご覧ください。
アプリケーション
Imprint® RNA免疫沈降キットは以下に使用されています。
  • 下流用途に適しています。
  • ゲノム全体のプロファイリング技術に対する個々のターゲットの特性把握[1]
  • シグナル伝達経路の特性把握
  • ChIp-chIPおよびChIP-seqデータの検証
特徴および利点
  • より高い結合能力を持つXtra Protein A磁気ビーズ
  • 細胞溶解と免疫沈降のための段階的プロトコール
  • RNAの完全性を維持するためのRNアーゼ阻害剤およびRNアーゼフリー試薬
  • ネガティブコントロールと抗体が含まれています。
法的情報
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • I5381IgG from mouse serum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powderSDS
  • I5006IgG from rabbit serum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powderSDS
  • M7023Anti-Mouse IgG (whole molecule) antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solutionSDS
  • P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solutionSDS
  • R1158Ribonuclease Inhibitor, recombinant, expressed in E. coli, 20-40 units/μLSDS
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicola Amodio et al.
Leukemia (2018-03-01)
The biological role and therapeutic potential of long non-coding RNAs (lncRNAs) in multiple myeloma (MM) are still to be investigated. Here, we studied the functional significance and the druggability of the oncogenic lncRNA MALAT1 in MM. Targeting MALAT1 by novel
Lin Cao et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 93, 570-579 (2017-07-08)
Non-small cell lung cancer (NSCLC), known as the most common type of lung cancer, has caused great economic losses and brought the patients with NSCLC great suffering. The NSCLC chemo-resistance to cisplatin (DDP) -based chemotherapy remains a huge challenge. The
Zhi-Jun Zhu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 497(4), 971-977 (2018-02-11)
Long non-coding RNAs are critically involved in oncogenesis in various cancer types. Here we reported a novel lncRNA signature correlated with progression of non-small cell lung cancer (NSCLC). In particular, we identified elevated expression of terminal differentiation-induced noncoding RNA (TINCR)
Qingling Yuan et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 98, 1-9 (2018-02-24)
Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common thyroid malignancy. Besides, increasing evidence has demonstrated that long non-coding RNA (lncRNA) HOTTIP played a crucial role in cancer pathogenesis. MiR-637-mediated Akt1 was involved in cell growth, invasion and migration in various
Huijuan Xiao et al.
Cell & bioscience, 8, 23-23 (2018-03-29)
The acquisition of drug resistance has been considered as a main obstacle for cancer chemotherapy. Tumor protein 53 target gene 1 (TP53TG1), a p53-induced lncRNA, plays a vital role in the progression of human cancers. However, little is known about
資料
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
Sigma’s Imprint RNA Immunoprecipitation Kit was used to copurify human argonaute 2 (Ago2)-associated RNAs from HeLa cells. MicroRNAs reverse transcribed and quantitating using Mysticq reagents.
プロトコル
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
質問
  1. Please suggest the appropriate control primer set recommended for use with mouse tissue samples while using EZ Magna Chip A/G kit, 17-10086. It includes control antibodies (anti-RNA pol II) and a control primer set intended for the human GAPDH promoter.
    1 回答
    1. The control primers specific for the mouse GAPDH promoter are as follows:
      FOR: 5'-CCTCTGCGCCCTTGAGCTAGGA-3’
      REV: 5'-CACAAGAAGATGCGGCCGTCTC-3’