Merck
D9779
Sigma-Aldrich
DL-ジチオトレイトール
for molecular biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
別名:
(±)-ジチオトレイトール、rac-ジチオトレイトール、ジチオトレイトール, threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール, Cleland試薬, DTT
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥2,300
1 G
¥4,700
5 G
¥14,400
10 G
¥24,900
25 G
¥53,200
50 G
¥87,800
¥2,300
単価¥3,500割引34%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥2,300
1 G
¥4,700
5 G
¥14,400
10 G
¥24,900
25 G
¥53,200
50 G
¥87,800
About This Item
化学式:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719757
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
¥2,300
単価¥3,500割引34%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥99% (titration)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: reductant
mp
41-44 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
適合性
suitable for molecular biology
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジチオトレイトール(DTT)は、タンパク質のSH基を還元状態に維持するための優れた試薬です。DTTは、チオール-ジスルフィド交換反応を開始することにより、生体分子の分子内または分子間ジスルフィド結合を完全に還元します。DTTは、架橋剤N,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド架橋を特異的に標的とすることにより、ポリアクリルアミドゲルおよびドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)の基質を切断します。そのため、ジスルフィドを量的に還元するバッファーとの併用において極めて有効です。DTTは、2-メルカプトエタノールよりも本質的に低刺激性で低毒性です。また、β-メルカプトエタノールよりも7倍高濃度です。
アプリケーション
DL-ジチオトレイトールは、ウェスタンブロッティングやSDS-PAGEのゲルにサンプルをロードする前にジスルフィド結合を還元する目的で、タンパク質サンプルに使用されます[1][2] mRNAのin situハイブリダイゼーションの手順に使用されています。[3][3]
以下に使用されています:
  • ウェスタンブロッティング分析でタンパク質抽出するための構成成分として[4]
  • 定量的質量分析用のサンプル溶解バッファーを調製するため[5]
  • 酵素結合免疫吸着検査法(ELISA)用のキナーゼバッファーの成分として[6]
SH基を還元状態に保つ試薬です。ジスルフィドを定量的 に還元します。SDS-PAGEのサンプルバッファーに加えることで、タンパク質のジスルフィド結合の還元に効果を発揮します。また、架橋剤であるN,N′-ビス(アクリロイル)シスタミンのジスルフィド結合を還元してポリアクリルアミドゲルのマトリックスを切り離す目的でも用いられます。2-メルカプトエタノールと比較して、刺激性および毒性が抑えられています。通常、2-メルカプトエタノールの使用濃度(5% v/v、700 mM)の7分の1濃度(100 mM)で効果を発揮します。
生物化学的/生理学的作用
ジチオトレイトール(DTT)は、チオールタンパク質の生化学的調製および化学的ペプチド合成によく使用されています。DTTは、タンパク質のフォールディングや酵素活性に関するタンパク質化学的研究にも使用されています。[7]
特徴および利点
  • 分子生物学に適している
  • RNase、DNase、エクソヌクレアーゼ、およびプロテアーゼフリー
  • 高純度(HPLC ≥98%)
  • 重金属を含まない(≤5 ppm)
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9779-VAR:
D9779-EW:
D9779-250MG:4548173195070
D9779-1G:4548173195063
D9779-10G:4548173195049
D9779-10X5G:4548173195056
D9779-5G:4548173195100
D9779-25G:4548173195087
D9779-50G:4548173195094
D9779-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Proteomic Approach for Extracting Cytoplasmic Proteins from Streptococcus sanguinis using Mass Spectrometry
Fadi El-Rami, et al.
Journal of Molecular Biology (2017)
A quantitative in situ hybridization protocol for formalin-fixed paraffin-embedded archival post-mortem human brain tissue.
Liu CQ et al.
Methods, 52, 359-359 (2010)
Dan Su et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2019, 4982062-4982062 (2019-05-17)
The Janus kinases (JAKs) consist of four similar tyrosine kinases and function as key hubs in the signaling pathways that are implicated in both innate and adaptive immunity. Among the four members, JAK3 is probably the more attractive target for
Benjamin Ziman et al.
STAR protocols, 2(1), 100274-100274 (2021-01-26)
In the planarian field, two techniques are mostly used for protein detection: immunohistochemistry (IHC) and western blotting. While IHC is great for visualizing the spatial distribution of proteins in whole organisms, it has limitations in antibody availability and issues related
Tommy Weiss-Sadan et al.
Theranostics, 9(20), 5731-5738 (2019-09-20)
Despite the common use of lipid-lowering medications, cardiovascular diseases continue to be a significant health concern. Atherosclerosis, one of the most frequent causes of cardiovascular morbidity, involves extensive inflammatory activity and remodeling of the vascular endothelium. This relentless inflammatory condition
プロトコル
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
チオール修飾オリゴヌクレオチド(SH修飾オリゴ)DNAは、輸送中・保存中の酸化反応を防ぐために、保護基をつけたまま出荷しています。下記のプロトコルに従って、還元処理を実施してください。
関連コンテンツ
PNIPAMブロックを含む両親媒性ポリマーを用いた薬物担持温度応答性ミセルの調整方法をご紹介します。
質問
1–7/7 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. What is the solution stability of Product D9779, DL-Dithiothreitol (DTT)?
    1 回答
    1. We generally recommend preparing DTT solutions fresh daily. A table showing the half life of DTT in solution under various conditions can be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      役に立ちましたか?
  5. What is the meaning of Molecular Biology Grade in the description of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 回答
    1. Molecular Biology grade products are tested for DNase, RNase, and protease to make certain that they contain minimal levels of these contaminants.
      役に立ちましたか?
  6. What is the solubility of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 回答
    1. This product is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethyl acetate, chloroform and ether. This information may be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      役に立ちましたか?
  7. What is the shelf life of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 回答
    1. The recommended retest period for D9779 is 4 years. This information can be found on the Specification Sheet. The actual retest date for a given lot can be found on the Certificate of Analysis for that lot.