Merck
M7023
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (全分子) ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥44,700
¥44,700
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥44,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥44,700
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
indirect ELISA: 1:80,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は免疫グロブリンファミリーの1つであり、定常(C)領域にガンマ(γ)重鎖を有します。IgGのモノマー構造は2本の同一の重鎖と2本の同一の軽鎖を有し、それぞれ分子量は50 kDa及び25 kDaです。また、この抗体の一次構造には2本の重鎖の連結、重鎖と軽鎖の連結に関与し、鎖の内側に存在するジスルフィド結合が含まれます。IgGはさらに、異なる重鎖を有する4つのクラス、すなわち、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4に細分され、それぞれγ1、γ2、γ3、およびγ4と呼ばれています。
特異性
抗血清は、免疫電気泳動(IEP)により、正常マウスの血清及びマウスIgGと比較して、マウスIgGに対し免疫特異的であると判定されています。オクタロニー二重拡散法(ODD)により、産生物はマウスIgG、マウスIgA及びIgMと反応します。
免疫原
抗マウスIgGは、精製マウスIgGを免疫原としてウサギで産生されます。全抗血清を精製することにより抗血清のIgG画分が得られます。
アプリケーション
抗マウスIgG(全分子)ウサギ宿主抗体は、免疫ブロッティング、免疫沈降、免疫組織化学の二次抗体として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム (防腐剤) 含有)
保管および安定性
継続して使用する場合、2~8℃で保存し、1ヵ月まで使用できます。長期保存する場合は、溶液を作業用の一定分量に分けて凍結することができます。凍結及び融解の繰り返し、又は「霜取り不要」冷凍庫の使用は推奨されません。長期の保存でわずかな濁りが生じた場合、使用前に遠心分離し、溶液をクリアにしてください。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M7023-VAR:
M7023-60UL-KC:
M7023-BULK:
M7023-2ML:
M7023-60UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
De-Jiang Zhou et al.
Molecular medicine reports, 12(3), 4095-4102 (2015-07-02)
The present study aimed to investigate the antifibrotic effects of juglone on dimethylnitrosamine (DMN)‑induced fibrosis in rats. Juglone, which is a quinone, significantly decreased DMN‑induced rat hepatic fibrosis, which was associated with increased superoxide dismutase (SOD) activity, decreased oxidative stress
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)
J J Li et al.
Cancer research, 59(10), 2340-2346 (1999-05-27)
An estrogen receptor-driven, multistep process for estrogen carcinogenesis in the Syrian hamster kidney is proposed. Because in this species the reproductive and urogenital tracts arise from the same embryonic germinal ridge, it is evident that the kidney has carried over
A MacLaren et al.
Oncogene, 19(51), 5906-5918 (2000-12-29)
v-Jun shares the ability of the Myc, E1A, and E2F oncogenes to both sustain cell cycle progression and promote apoptosis in the absence of mitogenic stimulation. To gain an insight into the mechanism of apoptosis sensitization, we examined the possible
Shuobo Boboila et al.
Oncogene, 37(40), 5451-5465 (2018-06-09)
Despite the identification of MYCN amplification as an adverse prognostic marker in neuroblastoma, MYCN inhibitors have yet to be developed. Here, by integrating evidence from a whole-genome shRNA library screen and the computational inference of master regulator proteins, we identify
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。