Merck
O4387
Sigma-Aldrich
Oligo(dT)23, アンカー
70 μM in H2O
別名:
Oligo(dT)23, アンカー, オリゴ(dT)23 アンカープライマー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.1 ML
¥38,900
¥38,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.1 ML
¥38,900
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.52
¥38,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
フォーム
solution
使用法
0.1 mL sufficient for 100 RT-PCR reactions (as described in the Technical Bulletin for Product Codes HSRT100 and HSRT20)
濃度
70 μM in H2O
colorless
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アンカーオリゴ(dT)23プライマーは、cDNA合成のためにポリAテールでmRNAをプライミングするために使用されます。プライマーは、23のチミジン残基と、3′末端に1つのG、C、またはA残基(アンカー)を持ちます。このアンカーが、オリゴ(dT)プライマーがメッセージの先端に結合して、使用できない配列の長い領域がないようにします。増強AMV逆転写酵素の濃度、テンプレートRNA、プライマー、および増幅パラメータの最適条件は、使用するシステムによって異なり、実験によって定める必要があります。
アプリケーション
アンカーオリゴ(dT)23は、リアルタイム定量ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のためのcDNA合成において使用されています。[1][2][3][4]
アンカーオリゴ(dT)23プライマーは、23個のチミジン残基と3'末端に1個のG、CまたはA残基(アンカー)を持っています。このアンカーによって、オリゴ(dT)23プライマーが確実にメッセージの最初に結合し、もはや配列が不確かな領域は無くなります。アンカーオリゴ(dT)23プライマーは、ポリ(A)+RNAからcDNAを生成する時に、標準オリゴ(dT)プライマーを超える利点を提供することができます。
特徴および利点
  • cDNAライブラリーを調製するプロセスでは、アンカーオリゴ(dT)23プライマーは、配列情報が不完全であるか存在しない場合、または特定のプライマーが役に立たない場合に、ランダムノナマー(製品番号R 7647)と併用できます。
  • これらのプライマーは、ファーストストランドcDNA合成、cDNAライブラリー構築、およびその他のさまざまな用途のために、逆転写プライマーの代替品として使用できます。
  • アンカーオリゴ(dT)23プライマーは、高温(最高65°C)ではプライミングを開始する能力が低下するため、転写後のPCRに影響を及ぼしません。
  • アンカーオリゴ(dT)23プライマーは、ポリ(A)+RNAからcDNAを生成する時に、標準オリゴ(dT)プライマーを超える利点を提供することができます。
その他情報
実験室用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O4387-.1ML-KC:
O4387-.1ML:
O4387-BULK:
O4387PROC:
O4387-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leila Azimi et al.
Gene, 576(1 Pt 1), 166-170 (2015-10-13)
Carbapenemase production causes multi antibiotics resistant in Gram-negative bacteria. A simple rapid and accurate phenotypic test for detection of Gram-negative carbapenemase-producing bacteria is useful for the treatment of infections. The aim of this study was to track the negative results
Fiona S McDonnell et al.
Journal of glaucoma, 25(10), e834-e842 (2016-10-18)
Glaucoma is an optic neuropathy that affects 60 million people worldwide. There is an underlying fibrosis associated with the lamina cribrosa (LC) in glaucoma. DNA methylation is well established in regulating fibrosis and may be a therapeutic target for glaucoma.
Sigma's New Enhanced Avian RT-PCR Kit.
Eastlund, E. and Song, K.
Sigma data, 1, 15-17 (2000)
Christian Fork et al.
Journal of lipid research, 58(2), 386-392 (2016-12-04)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the most widely used medicine to treat pain and inflammation, and to inhibit platelet function. Understanding the expression regulation of enzymes of the prostanoid pathway is of great medical relevance. Histone acetylation crucially controls gene expression.
Andrea E Vasconez et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 225(1), e13168-e13168 (2018-08-05)
The histone demethylase Jarid1b limits gene expression by removing the active methyl mark from histone3 lysine4 at gene promoter regions. A vascular function of Jarid1b is unknown, but a vasoprotective function to inflammatory and hypertrophic stimuli, like angiotensin II (AngII)
資料
遺伝子発現分析における課題には、mRNA安定性、時間的転写パターン、mRNAとタンパク質の相関などがあり、正確さに影響を及ぼしています。
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
プロトコル
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.