安全性情報
17-701
Sigma-Aldrich
EZ-Magna RIP® RNA結合タンパク質免疫沈降キット
12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads
別名:
RNA immunoprecipitation kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.84
品質水準
包装
kit of 12 assay(s)
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable (RNA-binding protein immunoprecipitation)
詳細
RNA結合タンパク質免疫沈降法(RIP)は、in-vivo細胞系においてDNA結合タンパク質のDNAターゲットを明らかにする方法としてよく知られているChIP法(クロマチン免疫沈降法)の、RNAを用いた類似法です。RIPは、特異的な核内または細胞質の結合タンパク質と結合する特異的RNA分子(多数の種類)の同定に使用できます。このような実験では、内生的に形成されたRNA結合タンパク質複合体の免疫沈降、およびこの結合タンパク質と結合している各種RNAの共分離を行います。 これらの各種RNAを精製することによって、mRNA(およびmRNAと結合している非コードRNAも含む場合がある)の解析と同定が行え、定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、マイクロアレイ分析(RIP-チップ)、および「ディープシーケンシング」や次世代シーケンシングをベースとするプラットフォーム(RIP-Seq)などの下流アプリケーションを用いて直接評価できます。
アプリケーション
プロテインA/G磁気ビーズを用いて12回分のRNA結合タンパク質免疫沈降(RIP)反応を行うために必要なすべての試薬を含むRNA免疫沈降(RIP)キット。コントロールプライマー付きです。
特徴および利点
  • 核酸-タンパク質免疫複合体に結合するよう最適化されたプロテインA/G磁気ビーズ
  • RNアーゼ阻害剤およびRNアーゼフリー試薬
  • ポジティブおよびネガティブコントロール
包装
3箱に、12回のRNA結合タンパク質免疫沈降(RIP)反応を行うために必要な試薬がすべて入っています。
ポジティブコントロール抗体とコントロールプライマーが含まれています。
構成
  • 磁気ビーズプロテインA/G
  • RIP洗浄バッファー
  • RIP溶解バッファー
  • 0.5 M EDTA
  • 10% SDS
  • 塩水溶液I
  • 塩水溶液II
  • 沈殿促進剤
  • 正常なマウスIgG
  • 精製ウサギIgG
  • プロテアーゼインヒビターカクテル200X
  • RNアーゼ阻害剤
  • プロテイナーゼK(10 mg/mL)
  • ヌクレアーゼフリー水
  • ポジティブコントロール抗体(抗SNRNP70)
  • コントロールプライマー
保管および安定性
受領後は、成分をラベルに示された温度で保存してください。キット成分は、指示通り保存した場合、出荷日から6カ月間安定です。
法的情報
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Jan Code
17-701:
試験成績書(COA)