Merck
17-700
Sigma-Aldrich
Magna RIP® RNA結合タンパク質免疫沈降キット
Magna RIP® RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit
RNA Immunoprecipitation (RIP) Kit containing all necessary reagents to perform 12 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
別名:
Magnetic Bead RNA Immunoprecipitation, Magnetic RIP kit, RIP Kit, RNA Immunopreciptation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
メーカー/製品名
Magna RIP®
Upstate®
テクニック
RIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
dry ice
関連するカテゴリー
詳細
RNA結合タンパク質免疫沈降法(RIP)は、in-vivo細胞系においてDNA結合タンパク質のDNAターゲットを明らかにする方法としてよく知られているChIP法(クロマチン免疫沈降法)の、RNAを用いた類似法です。RIPは、特異的な核内または細胞質の結合タンパク質と結合する特異的RNA分子(多数の種類)の同定に使用できます。このような実験では、内生的に形成されたRNA結合タンパク質複合体の免疫沈降、およびこの結合タンパク質と結合している各種RNAの共分離を行います。 これらの各種RNAを精製することによって、mRNA(およびmRNAと結合している非コードRNAも含む場合がある)の解析と同定が行え、定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、マイクロアレイ分析(RIP-チップ)、および「ディープシーケンシング」や次世代シーケンシングをベースとするプラットフォーム(RIP-Seq)などの下流アプリケーションを用いて直接評価できます。
特長・利点:
-核酸-タンパク質免疫複合体に結合するように最適化されたプロテインA/G磁気ビーズ
-RNAseインヒビターおよびRNAseフリー試薬
-ネガティブコントロール
遺伝子調節は、発生および分化や、環境変化に対する細胞応答などの複雑な細胞過程において重要な役割を果たします。細胞は、転写因子による遺伝子発現の転写調節に加えて、転写後調節の機序も利用しています。このような機序の一つに、特定のRNA結合タンパク質(RBP)の使用があり、機能的に関連のある遺伝子産物のmRNA翻訳速度を一次的および協調的に調節します。
転写因子による遺伝子発現の調節は、長年にわたり十分な研究が行われてきましたが、RBPによるmRNAの転写後調節やこの過程における非コードRNAの役割は比較的新しい分野であり、徹底した検討はまだ行われていません。
アプリケーション
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
包装
RIPキットの容量:12回分のRNA結合タンパク質免疫沈降アッセイ
構成
磁気ビーズプロテインA/G
RIP洗浄バッファー
RIP溶解バッファー
0.5 M EDTA
10% SDS
塩水溶液I
塩水溶液II
沈殿促進剤
正常なマウスIgG
精製ウサギIgG
プロテアーゼインヒビターカクテル200X
RNaseインヒビター
プロテイナーゼK(10 mg/mL)
ヌクレアーゼフリー水
物理的形状
2箱に、12回のRNA結合タンパク質免疫沈降(RIP)反応を行うために必要な試薬がすべて入っています。
保管および安定性
受領後は、成分をラベルに示された温度で保存してください。キット成分は、指示通り保存した場合、出荷日から6か月間安定です。
法的情報
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Active stabilization of human endothelial nitric oxide synthase mRNA by hnRNP E1 protects against antisense RNA and microRNAs.
Ho, JJ; Robb, GB; Tai, SC; Turgeon, PJ; Mawji, IA; Man, HS; Marsden, PA
Molecular and cellular biology null
Ribonomics: identifying mRNA subsets in mRNP complexes using antibodies to RNA-binding proteins and genomic arrays.
Tenenbaum, Scott A, et al.
Methods, 26, 191-198 (2002)
Downregulated LncRNA-ANCR promotes osteoblast differentiation by targeting EZH2 and regulating Runx2 expression.
Zhu, L; Xu, PC
Biochemical and biophysical research communications null
Cytoplasmic Metadherin (MTDH) provides survival advantage under conditions of stress by acting as RNA-binding protein.
Meng, X; Zhu, D; Yang, S; Wang, X; Xiong, Z; Zhang, Y; Brachova, P; Leslie, KK
The Journal of Biological Chemistry null
The kinase LRRK2 is a regulator of the transcription factor NFAT that modulates the severity of inflammatory bowel disease.
Liu, Z; Lee, J; Krummey, S; Lu, W; Cai, H; Lenardo, MJ
Nature Immunology null
質問
1–3/3 質問  
  1. Is an antibody suitable for Co-IP also suitable for RIP? Is there any difference between hosts/immunoglobulin affinity?
    1 回答
    1. An antibody suitable for co-immunoprecipitation (Co-IP) of proteins is not necessarily suitable for RNA immunoprecipitation (RIP). Regardless of host, an antibody suitable for RIP targets accessible epitopes on the RNA binding protein of interest, which are not masked by the interaction with target RNAs. The amount of antibody used for RIP depends on the presentation (e.g., purified or unpurified) and the effective affinity of the candidate antibody when used for immunoprecipitation. It is recommended to use RIP-validated antibodies, such as RIPAb+ validated antibodies. Examples can be found at the following link: https://www.sigmaaldrich.com/search/ripab%2B-validated-antibody?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=RIPAb%2B%20validated%20antibody&type=product
      役に立ちましたか?
  2. For RIP-seq, should I perform rRNA depletion after RNA purification?
    1 回答
    1. Assuming rRNA are not known targets and the target RNA has been enriched using the binding protein/antibody, a depletion step is not required.
      役に立ちましたか?
  3. Hi, on the Magna RIP™ RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit, after RNA insolation do RNA samples need DNAseI treatment to eliminate DNA contaminants? Or DNA was eliminated in a different way? Thanks Martin
    1 回答
    1. The need for DNA removal from RIPed RNA can vary depending on the specific RNA binding protein targets. Typically, most RIPed RNA samples do not require DNA removal. However, if DNA contamination of the sample is anticipated, it is recommended to perform DNase I treatment or include a minus RT (reverse transcription) sample for the qPCR analysis.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー