Merck
T4049
Sigma-Aldrich
トリプシン-EDTA 溶液
Trypsin-EDTA solution
2のうち3の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
0.25%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
別名:
Cocoonase, Tryptar, Tryptase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥2,904
500 ML
¥8,880
¥2,904
単価¥3,630割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥2,904
500 ML
¥8,880
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
¥2,904
単価¥3,630割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Porcine
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
分子量
23.4 kDa
濃度
0.25%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
不純物
Porcine parvovirus, none detected (9 CFR)
pH
7.0-7.6
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリプシンは、Lys - lleペプチド結合で切断されたトリプシノーゲンからN末端のヘキサペプチドを取り除いて生成された、223のアミノ酸残基から成る単一ポリペプチド鎖から構成されます。 アミノ酸配列は6つのジスルフィド結合によって架橋されます。 これは天然型トリプシンであるベータ-トリプシンです。 ベータ-トリプシンは自己分解でき、Lys - Ser残基で切断するとアルファ-トリプシンになります。 トリプシンはセリンプロテアーゼファミリーのメンバーです。
アプリケーション
トリプシン-EDTA溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 高濃度サンプルの相対細胞度数評価時における、10%ウシ胎児血清を含むRPMI 1640培地で培養したヒト大腸がん細胞HT29の剥離。[1]
  • 一過性にトランスフェクションしたヒト胚性腎tcA-201細胞株のトリプシン処理。[2]
  • ポリ(L/D)ラクチド96/4不織布足場および繊維のいくつかの改変処理の影響を評価するための細胞培養における、足場に接着したマウス線維芽細胞(細胞株 L929)の酵素的遊離。[3]
フローサイトメトリー分析のために培養皿から細胞を解離させるため。[3]シーケンシングのための単一細胞懸濁液の調製用に適しています。
本製品は一般的に接着細胞を培養表面から移動するために使用されます。 基材からの細胞の移動に必要なトリプシンの濃度は、主に細胞の種類や培養期間の長さに依存します。
生物化学的/生理学的作用
トリプシンは、リジンとアルギニン残基の C 末端側のペプチドを切断します。 この反応の加水分解速度は、切断箇所のどちらかの側に酸性残基がある場合に遅くなり、また、C 末端側にプロリン残基がある場合、加水分解は停止します。 トリプシン活性の至適 pH は 7 ~ 9 です。 トリプシンはまた、合成アミノ酸誘導体のエステルおよびアミド結合も切断できます。 EDTA は、トリプシンの作用するペプチド結合を覆い隠すカルシウムやマグネシウムイオンを中和するキレート剤として、トリプシン溶液に添加されます。 これらのイオンの除去は、酵素活性を上昇させます。
DFP、TLCK、APMSF、AEBSEF およびアプロチニンなどを含むセリンプロテアーゼ阻害剤は、トリプシンを阻害します。
構成
トリプシン溶液(2.5 g/Lブタトリプシンおよび0.2 g/L EDTA•4Naをフェノールレッド含有ハンクス平衡塩類溶液に溶解、1倍、細胞培養試験済み)
注意
本製品は、-10°C~-40°Cで冷凍保存されます。凍結融解の繰り返しは避けてください。
調製ノート
本製品は、フェノールレッドを含みます 本製品は、ドライアイスと共に出荷されるため、パッケージ内に相当量の CO2 が蓄積することがあります。 このCO2は、溶液内に侵入し、わずかにpHを下げ、ピンク色ではなくオレンジ色を与えます。 このオレンジ色の溶液は使用可能ですが、水酸化ナトリウムで pH を調節できます。 高濃度のトリプシンで細胞を長期間インキュベートすると、細胞膜が傷つけられ、死滅することがあります。 トリプシンの溶解や、高濃度溶液からの希釈は、Ca2+やMg2+を含まないバッファー塩溶液で実施してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T4049-BULK:
T4049-100ML:
T4049-500ML:
T4049-VAR:
T4049-PH:
T4049-PROC:
T4049PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
József Bocsi et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 61(1), 1-8 (2004-09-08)
Flow cytometry (FCM) and laser scanning cytometry (LSC) are the routine techniques for fluorescent cell analysis. Recently, we developed a scanning fluorescent microscopy (SFM) technique. This study compares SFM to LSC (two slide-based cytometry, SBC, techniques) and FCM, in experimental
Mark E Corkins et al.
Genes, 9(4) (2018-04-13)
Xenopus laevis embryos are an established model for studying kidney development. The nephron structure and genetic pathways that regulate nephrogenesis are conserved between Xenopus and humans, allowing for the study of human disease-causing genes. Xenopus embryos are also amenable to
Peter Nestorov et al.
Scientific reports, 5, 14347-14347 (2015-09-26)
During mouse preimplantation development, major changes in cell fate are accompanied by extensive alterations of gene expression programs. Embryos first transition from a maternal to zygotic program and subsequently specify the pluripotent and the trophectodermal cell lineages. These processes are
Ville Ellä et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 18(6), 1253-1261 (2007-02-06)
Poly(L/D)lactide 96/4 fibres with diameters of 50 and 80 microm were produced. The smaller diameter fibres were carded and needle punched to form a non-woven mat. Fibres and non-woven mats were hydrolysed for a period of 20 weeks. Fibres and
Diane G Edmondson et al.
mBio, 9(3) (2018-06-28)
Investigation of Treponema pallidum subsp. pallidum, the spirochete that causes syphilis, has been hindered by an inability to culture the organism continuously in vitro despite more than a century of effort. In this study, long-term logarithmic multiplication of T. pallidum was
資料
Serum-free defined cancer stem cell media used to grow and expand cancer cells in 3D tumorsphere aggregates.
プロトコル
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.
質問
  1. What is the proper procedure for diluting to .1% Trypsin
    1 回答
    1. This product contains 0.25% trypsin in Hanks Balanced Salt Solution with phenol red and without Calcium or Magnesium. It may be diluted to 0.1% using HBSS products H6648, H2387, or similar.
      役に立ちましたか?
レビュー
2のうち3の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
1–2/3 レビュー  
アクティブなフィルタ
  1. Salzburg
    • 2件のレビュー
    • 2件の投票
    星5/5個です。
    Top quality
    Works everytime! We use this solution to trypsinize our cells and quality never dissapoints.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. Copenhagen, Denmark
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Trustworthy product
    This is a trustworthy and great product at a competitive price
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  3. 1件の評価のみのレビュー