スキップする
B9673
1-ブロモ-3-クロロプロパン
for isolation of RNA
別名:
1-ブロモ-3-クロロプロパン, I-BCP, トリメチレンクロロブロミド, トリメチレンブロモクロリド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥10,000
この商品について
化学式:
Cl(CH2)3Br
CAS番号:
分子量:
157.44
UNSPSC Code:
41105515
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-697-1
Beilstein/REAXYS Number:
605278
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Bp:
144-145 °C (lit.)
¥10,000
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
1.592 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
ClCCCBr
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChI key
MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
General description
BCPはクロロホルムの代わりに使用でき、比較的低毒性です。シングルステップTRI試薬法にBCPを使用すると、RNAがDNAで汚染される可能性が低減します。分離されるRNAの品質および量に対し悪影響を及ぼしません。1-ブロモ-3-クロロプロパンは、核酸分離プロトコールに使用される相分離試薬です。
Application
1-ブロモ-3-クロロプロパンは、分子生物学研究で次の材料から高品質のRNAを分離するために使用されています。
  • ネコ歯牙
  • マウス脳・肝組織
  • ヒト子宮膣部上皮細胞
  • 胎盤サンプル
  • ヒト子間葉系間質細胞(hMSC)[1]
Features and Benefits
  • クロロホルムに代わる、より毒性の低い試薬です
  • RNA分離用のTRI試薬に適合し、DNAのコンタミネーションを低減します
Other Notes
BCPはクロロホルムの代わりに使用でき、比較的低毒性です。シングルステップTRI試薬法にBCPを使用すると、RNAがDNAで汚染される可能性が低減します。分離されたRNAの品質および量に対し悪影響を及ぼしません。
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
B9673-200ML:4.548173290447E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)