Merck
D8187
Sigma-Aldrich
JumpStart REDTaq® DNAポリメラーゼ
Hot-start Taq enzyme with inert dye, 10X buffer included
別名:
Hot start DNA polymerase, Hot start Taq
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 UNITS
¥4,564
250 UNITS
¥15,240
2500 UNITS
¥316,300
¥4,564
単価¥11,410割引60%
販売中詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 UNITS
¥4,564
250 UNITS
¥15,240
2500 UNITS
¥316,300
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.55
¥4,564
単価¥11,410割引60%
販売中詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
形状
liquid
使用法
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
sufficient for 50 reactions
特徴
dNTPs included: no
hotstart
濃度
1 unit/μL
テクニック
PCR: suitable
red
入力
purified DNA
適合性
suitable for PCR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
JumpStart REDTaq®DNAポリメラーゼは、シグマの高性能Taq DNAポリメラーゼにJumpStart Taq 抗体と化学的に不活性な赤色染料トレーサーを調合した製品です。各種のプライマーとテンプレートを対象として広範囲に実施したテストによれば、JumpStart REDTaq DNAポリメラーゼは標準Taqポリメラーゼと同等、またはこれを上回る性能を示しました。
赤色トレーサーは増幅プロセスに影響しないため、「ネステッドPCR」などでサンプルを簡単に再増幅することができます。この色素の存在は、自動DNA配列決定、リガーゼによるライゲーション、エキソヌクレアーゼによるPCR産物の消化、形質転換にも影響を及ぼしません。例外が存在する場合もありますが、この色素は一般に制限酵素消化で不活性です。必要であれば、日常的な精製方法により本色素を増幅産物から除去することができます。
アプリケーション
JumpStart REDTaq® DNAポリメラーゼは、以下の増幅のためのポリメラーゼ連鎖反応(PCR)で使用されています:
  • インスリン・エンテロトキシン・リシン融合遺伝子(INS-RTB)[1]
  • 逆転写RNA由来の内皮細胞DNA[2]
  • コオロギの脚のゲノムDNA[3][4]
  • 従来のPCRによるミトコンドリア遺伝子[5]
JumpStart REDTaq® DNAポリメラーゼは、DNAメチル化解析にも適しています。[6]
特徴および利点
  • 非特異的増幅を減少させます
  • ターゲットの収量および特異性を増加させます
  • ターゲットの濃度に関係なく増幅量が増加します
  • セットアップ時間を短縮し、手動またはワックスホットスタート法に関連する懸念を排除します
  • 酵素が添加され、反応成分の混合が適正に進行していることを視覚的に確認できます
  • サンプルをアガロースゲルに直接ローディングして電気泳動を実施できます(ローディング緩衝液や追跡用染料は不要)
  • 複数のPCR反応の組み合わせを最長2時間まで室温下に置くことができます
包装
酵素は、最適化した10× 反応バッファーと共に提供されます。
単位の定義
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
その他情報
JumpStart REDTaqの酵素に関する詳細は、www.sigma-aldrich.com/hotstartをご覧ください。
法的情報
本製品の使用は以下の1件以上の米国特許の申請範囲および対応する米国外の特許申請範囲により保護されています:US 8,404,464およびUS 7,972,828。本製品の購入には、前述の特許請求項からの、限定された譲渡不可能な免責が含まれています。
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
D8187-BULK:
D8187-2.5KU:
D8187-2.5KU-TAQ:
D8187-VAR:
D8187-50UN:
D8187-250UN-TAQ:
D8187-250UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah D Burnett et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 84(24), 1020-1039 (2021-08-25)
Inter-species differences in toxicodynamics are often a critical source of uncertainty in safety evaluations and typically dealt with using default adjustment factors. In vitro studies that use cells from different species demonstrated some success for estimating the relationships between life
Expression of a ricin toxin B subunit: insulin fusion protein in edible plant tissues
Carter JE, et al.
Molecular Biotechnology, 44(2), 90-100 (2010)
Contributions of VEGF to age-dependent transmural gradients in contractile protein expression in ovine carotid arteries
Butler SM, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 301(3), C653-C666 (2011)
Billions and billions sold: pet-feeder crickets (Orthoptera: Gryllidae), commercial cricket farms, an epizootic densovirus, and government regulations make for a potential disaster
Weissman DB, et al.
Zootaxa, 3504(1), 67-88 (2012)
Candice L Brinkmeyer-Langford et al.
BMC genomics, 10, 182-182 (2009-04-28)
The cattle MHC is termed the bovine leukocyte antigen (BoLA) and, along with the MHCs of other ruminants, is unique in its genomic organization. Consequently, correct and reliable gene maps and sequence information are critical to the study of the
資料
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
プロトコル
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.