サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 units | カートの在庫状況を確認する | ¥44,900 |
この商品について
¥44,900
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 250 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Contains inert dye that enables visual confirmation of enzyme addition and direct loading onto agarose gel without the need for an additional loading dye
- Suitable for nested PCR
- Contains ultrapure 10mM dNTP mix in a separate vial
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Taq for routine PCR with inert dye; with 10X buffer & dNTP mix | description without MgCl2 | description Long and accurate hot-start Taq with inert dye, 10X buffer included | description Hot-start high fidelity Taq enzyme, 10X buffer included |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, PCR: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 1 unit/μL | concentration 2.5 unit/μL |
| suitability suitable for PCR | suitability - | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
保管分類
10 - Combustible liquids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
一体何が起きているの?
WGK 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan