スキップする
D4309
REDTaq® DNAポリメラーゼ
Taq for routine PCR with inert dye, 10X buffer included
別名:
DNA polymerase with loading dye, Taq DNA polymerase
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 units
カートの在庫状況を確認する
¥9,840
250 units
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥32,200
1000 units
カートの在庫状況を確認する
¥86,200
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
1 unit/μL
¥9,840
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
REDTaq® DNAポリメラーゼは、シグマの高品質Taq DNAポリメラーゼと不活性赤色色素との独自の混合物です。 これにより、酵素の添加と反応の混合状態が迅速に可視化されます。 その後、サンプルの一部(5~10 μL)をPCR後の電気泳動のためにアガロースゲルに直接ローディングすることができます。 赤色色素は、1%アガロースゲル中の125塩基対断片とほぼ同じ速度で、ブロモフェノールブルーよりもわずかに速く移動します。 PCR後の反応に追加のローディング緩衝液を加えないので、再増幅が可能です。
赤色色素は自動または手動シーケンシング、制限酵素断片化、または他の下流操作に影響を及ぼしません。しかし、色素の除去が望まれる場合は、標準的な精製法を用いて容易に行うことができます。
Application
通常のPCR増幅については、REDTaq® DNAポリメラーゼが、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)分析および逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)分析に使用されています。
Features and Benefits
  • Taq DNAポリメラ-ゼと同性能で、ハイスル-プットアプリケ-ションにより適しています。
  • 酵素の添加や反応液の混和を視認できます。
  • ロ-ディング色素を追加する必要はありません。PCR産物の一部をアガロ-スゲルにそのまま添加して分析できます。
Packaging
MgCl}2を含有する10×反応バッファ-が付属。
Other Notes
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
Legal Information
本製品を使用する場合、下記の米国特許及び対応する米国外での特許請求1つ以上の適用範囲となります:US 8,404,464、US 7,972,828 本製品の購入について、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D2812D6063D8187
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for PCR
suitability
-
suitability
suitable for PCR
suitability
suitable for PCR
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)