表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
125 units | カートの在庫状況を確認する | ¥32,700 |
500 units | カートの在庫状況を確認する | ¥119,000 |
1500 units | カートの在庫状況を確認する | ¥338,000 |
この商品について
Concentration:
5 units/μL
¥32,700
カートの在庫状況を確認する
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 125 reactions, sufficient for 1500 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
Long & Accurate PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
5 units/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
input
purified DNA
suitability
suitable for PCR
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq™Long and Accurate(LA)DNA ポリメラーゼは、Taq DNAポリメラーゼとプルーフリーディングに必要な3′→5′エキソヌクレアーゼ活性を有する少量のポリメラーゼの配合物です。これにより、20kbを超えるゲノム標的の増幅が可能になります。この混合物は、プルーフリーディングポリメラーゼを用いて増幅産物の長さを延長することにより、末端の組み込み不全を修復します。この修復によって、ポリメラーゼは伸長中のDNA鎖の伸長を再開することができます。プルーフリーディング活性後、最終生成物の大部分は平滑末端を有します。
Application
Features and Benefits
- Taq DNAポリメラ-ゼより高いフィデリティ-(最大6.5倍)。
- ゲノムテンプレ-トでは最大22 kb、λDNAや細菌DNAなどの単純なテンプレ-トでは最大40 kbまでを効率的かつ正確に増幅します。
Packaging
本酵素は、複雑なテンプレートの増幅のため改良され最適化された 10 倍濃度の反応バッファーと共に提供されます。DMSO が別バイアルで添付されます。DMSO を最終濃度 1~4%となるよう反応液に添加すると、収率の向上および複雑な PCR ターゲットを含むシステムの信頼性を向上させます。
Other Notes
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
AccuTaq LA DNA ポリメラーゼと 10x バッファーは -20°Cで、DMSO は室温で保存してください。凍った DMSO は 30°C以上で溶解しますが、実験に影響はありません。
AccuTaq LA DNAポリメラーゼには、SIGMAの高品質Taq DNAポリメラーゼと、3'→5'エキソヌクレアーゼ活性やプルーフリーティング活性を示す少量のポリメラーゼが最適な比率で配合されています。このプルーフリーディング酵素とTaqを適切な量で配合することによって、誤取り込みエラーが修正され、より長く、より正確なPCRアンプリコンが得られます。
Legal Information
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
本製品の購入は仕様書に規定された特許において購入量のみ購入者自身の内部的研究において訴訟からの免責を含みます。その他の如何なる特許権(たとえば 5'Nuclease Process 特許権)も黙示、あるいは禁反言により、明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関するさらなる情報取得に関しては以下にお問い合わせください。Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,789,224、5,618,711、6,127,155と、期限切れの米国特許番号 5,079,352に対応する米国外での請求のうち、1つ以上の米国特許または対応する米国外請求が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| concentration 5 units/μL | concentration 2.5 unit/μL | concentration 5 unit/μL | concentration 1 unit/μL |
| suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR | suitability suitable for PCR |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
wgk
WGK 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan