Merck
D4184
Sigma-Aldrich
JumpStart Taq DNAポリメラーゼ
without MgCl2
別名:
hot start DNA polymerase, hot start PCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.55
品質水準
形状
liquid
使用法
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
特徴
dNTPs included: no
hotstart
濃度
2.5 units/μL
テクニック
PCR: suitable
colorless
入力
purified DNA
適合性
suitable for PCR
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Taq DNA polymerase activity is inactivated by combining the enzyme with JumpStart Taq antibody, a neutralizing monoclonal antibody to Taq DNA polymerase. Antibody inactivation provides a simple, efficient procedure for hot-start polymerase chain reaction (PCR). Hot start PCR can significantly improve the results of DNA amplification by reducing the generation of nonspecific amplification products and primer-dimer artifacts. When used in PCR, JumpStart Taq DNA polymerase is inactive at low (room) temperature. When the temperature is raised above 70 °C in the first denaturation step of the cycling process, the complex dissociates and the polymerase becomes fully active.
アプリケーション
JumpStart Taq DNA polymerase has been used:
  • In the PCR amplification of DNA isolated from herbarium specimens.
  • In the PCR reaction mixture for randomly amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction (RAPD PCR).
  • To amplify and detect a point mutation in the EGFR exon 19 using specific cancer cell lines.
  • In real-time quantitative PCR
  • For PCR amplification of complex genomic or cDNA templates
  • For the PCR amplification of very low-copy number targets
  • For the PCR amplification of many thermal cycles (>35), and multiple primer pairs in the same reaction tube
  • 非特異的増幅の低減を必要とするPCR増幅向け
  • マルチプレックスPCR向け
  • プライマーダイマーの低減向け
特徴および利点
  • 非特異性増幅の低減
  • PCR特異性と収量の向上
  • マニュアルまたはワックスホットスタート法に伴うセットアップ時間の短縮
  • 活性化時間は1分未満
包装
JumpStart Taq DNA Polymeraseには、MgCl2含有または不含の10×反応バッファ-が付属しています。マグネシウム不含の10×反応バッファ-には、最適な反応条件を検討するため25mM MgCl2溶液が付属しています。
MgCl2不含の10×反応バッファ-を添付しています。別容器の25mM MgCl2溶液がセットになっています。
その他情報
シグマ社のジャンプスタート(JumpStart) Taq DNAポリメラーゼは抗体により不活性化されたホットスタート酵素で標的の収量増加に伴う非特異的な増幅が最小限となるよう設計されています。反応温度が一度70℃に到達すると、Taq DNAポリメラーゼ活性が復元され、高い特異性と収量を示します。この抗体-酵素複合体により、容易で便利なセットアップを、マニュアルによるホットスタート法に比べコンタミネーションのリスクが低い状態で行うことができます。この酵素はまたマスターミックスに前もって含まれているため、引き続きの反応でもより良い再現性が得られます。
JumpStart Taq酵素製品の詳細情報についてはwww.sigma-aldrich.com/hotstartをご覧ください。
単位の定義
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
法的情報
本製品の使用は以下の1件以上の米国特許の申請範囲および対応する米国外の特許申請範囲により保護されています:US 8,404,464およびUS 7,972,828。本製品の購入には、前述の特許請求の範囲に基づく訴訟により限定された譲渡不可の免責が含まれます。
抗体のライセンスin vitro研究使用米国特許No. 5,338,671および5,587,287および対応する他国の特許。
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Isabelle Desitter et al.
Anticancer research, 31(2), 427-441 (2011-03-08)
Circulating tumor cells (CTCs) likely derive from clones in the primary tumor, suggesting that they can be used for all biological tests applying to the primary cells. The ScreenCell® devices are single-use and low-cost innovative devices that use a filter
Julian R Starr et al.
Molecular ecology resources, 9 Suppl s1, 151-163 (2009-05-01)
We investigate the species discriminatory power of a subset of the proposed plant barcoding loci (matK, rbcL, rpoC1, rpoB, trnH-psbA) in Carex, a cosmopolitan genus that represents one of the three largest plant genera on earth (c. 2000 species). To
James L Lordan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(1), 407-414 (2002-06-22)
In sensitized individuals, exposure to allergens such as Dermatophagoides pteronyssinus (Der p) causes Th2 polarization and release of cytokines, including IL-4 and IL-13. Because Der p extracts also have direct effects on epithelial cells, we hypothesized that allergen augments the
Julia K Veir et al.
Veterinary therapeutics : research in applied veterinary medicine, 8(4), 229-238 (2008-01-10)
T evaluate the effect of supplementation with Enterococcus faecium strain SF68 (NCIMB10415) on immune function, responses to a multivalent vaccine were investigated in kittens given palatability enhancer with or without E. faecium SF68 daily. E. faecium SF68 was detected in
I A Afonina et al.
BioTechniques, 32(4), 940-944 (2002-04-19)
Here we describe the properties of a novel class of oligonucleotide probes capable of sensitive hybridization-triggered fluorescence. These fluorogenic probes, known commercially as MGB Eclipse probes, are characterized by having a conjugated minor groove binder (MGB) ligand at the 5'-end
資料
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
プロトコル
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.
関連コンテンツ
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.