スキップする
D7170
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸 三ナトリウム塩
10 mM in H2O
別名:
dGTP-Na3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥6,540
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5Na3O13P3
CAS番号:
分子量:
573.13
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
300-026-5
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
¥6,540
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mM in H2O
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸(dGTP)は、デオキシリボースに結合したグアニン核酸塩基と、3つのリン酸残基の鎖と結合した糖上の5′-水酸基から形成されています。DNAポリメラーゼを利用したDNA合成のために細胞によって使用されています。
Application
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸三ナトリウム塩は、DNA配列決定、PCRやその他のDNAポリメラーゼベースのDNA合成および修復技術などの方法に利用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
DGTP-ROD503811051466001
dGTP PCR Grade, sodium salt
Roche
DGTP-RO
dGTP
dGTP =98%, solution, 100 mM, suitable for PCR, suitable for DNA sequencing
Roche
11051466001
dGTP
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
98%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
concentration
10 mM in H2O
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
100 mM
color
colorless
color
-
color
colorless
color
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D7170-PM: + D7170-VAR: + D7170-.5ML-KC: + D7170-.5ML: + D7170-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)