Merck
D5319
Sigma-Aldrich
デオキシリボヌクレアーゼI ウシ
recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous glycerol solution, ≥5,000 units/mg protein
別名:
DNAse I, デオキシリボ核酸5'-オリゴヌクレオチド-ヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μG
¥43,400
2 MG
¥133,000
¥43,400
出荷予定日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μG
¥43,400
2 MG
¥133,000
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥43,400
出荷予定日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
bovine
品質水準
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
アッセイ
≥95%
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥5,000 units/mg protein
分子量
~39 kDa
テクニック
DNA extraction: suitable
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
RNAse and protease, free
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
SigmaのDNAse Iは、1つの研究において単一ヌクレオソームを得るための核溶解液の処理のために使用されました[1]。また、マウス乳腺の準備と回収のためにも使用されてきました。[2]
タンパク質サンプルからDNAを除去する際に使用されます。
デオキシリボヌクレアーゼI(ウシ)は、脾臓デオキシリボヌクレアーゼと膵臓デオキシリボヌクレアーゼの初期作用を比較するための研究で使用されています。デオキシリボヌクレアーゼI(ウシ)は、ウシ膵臓デオキシリボヌクレアーゼの合成基質としてのデオキシチミジン3′, 5′-ジ-p-ニトロフェニルリン酸塩を調べるための研究でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
DNase Iは、(ピリミジンに隣接する)ホスホジエステル結合に作用して、5′末端にリン酸を持つポリヌクレオチドを生成するエンドヌクレアーゼです。最適pHは7~8であることが分かっています。Mn2+、Ca2+、Co2+、Zn2+などの二価陽イオンはこの酵素を活性化させます。5 mM濃度のCa2+は、タンパク質消化に対してこの酵素を安定化させます[3]。2-メルカプトエタノール、キレート剤、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)[4]およびアクチン[5]はその酵素活動を阻害することが分かっています。
一本鎖DNAおよび二本鎖DNAを切断して、5'末端にリン酸、3'末端にOH基を有するモノヌクレオチドとオリゴヌクレオチドの混合物を生じます。その触媒活性は、二価イオン依存性です。Mg2+存在下で、DNase Iは二本鎖DNAの各鎖をランダムかつ別々に加水分解します。Mn2+存在下で、両方の鎖を切断することが可能です。
特徴および利点
  • DNAを除去してRNAを精製できます。
  • ニックトランスレーション用のDNAを調製できます1
  • DNA-タンパク質相互作用を評価するためのフットプリント法が行えます2
単位の定義
1 unitは、pH 5.0、25°C、1分間に、ウシ胸腺由来DNAを用いて、反応液1 mLあたりΔA260=0.001となる酵素量です。
物理的形状
4 mg/mLグリシン(pH 5.0)、5 mM酢酸カルシウム、50% グリセロールで調製した溶液。
調製ノート
動物細胞や動物由来の材料を使用せずに製造。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
D5319-500UG-PW:
D5319-500UG:
D5319-VAR:
D5319-2MG-PW:
D5319-BULK:
D5319-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wendy A Kellner et al.
Nucleic acids research, 41(20), 9274-9283 (2013-08-16)
Brd4 is a double bromodomain protein that has been shown to interact with acetylated histones to regulate transcription by recruiting Positive Transcription Elongation Factor b to the promoter region. Brd4 is also involved in gene bookmarking during mitosis and is
Vonda Cummings et al.
PloS one, 6(1), e16069-e16069 (2011-01-20)
Ocean acidification is a well recognised threat to marine ecosystems. High latitude regions are predicted to be particularly affected due to cold waters and naturally low carbonate saturation levels. This is of concern for organisms utilising calcium carbonate (CaCO(3)) to
Heidi Hempel Sullivan et al.
The Journal of pathology, 253(4), 415-426 (2020-12-19)
We reported previously that high numbers of mast cells in benign (extra-tumoral) regions of the prostate are associated with worse outcomes after radical prostatectomy including biochemical recurrence and the development of metastases. Herein, with a cohort of 384 men, we
Properties of chromatographically purified bovine pancreatic deoxyribonuclease.
P A Price et al.
The Journal of biological chemistry, 244(3), 917-923 (1969-02-10)
Alice S Kaanta et al.
Breast cancer research : BCR, 15(4), R65-R65 (2013-08-21)
The mouse mammary gland provides a powerful model system for studying processes involved in epithelial tissue development. Although markers that enrich for mammary stem cells and progenitors have been identified, our understanding of the mammary developmental hierarchy remains incomplete. We