スキップする
COLLD-RO
Roche
コラゲナーゼD
from Clostridium histolyticum
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
出荷予測2026年6月29日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥9,330
500 mg
出荷予測2026年6月29日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥43,300
2.5 g
出荷予測2026年6月29日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥194,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
¥9,330
出荷予測2026年6月29日詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>0.15 U/mg lyophilizate
packaging
pkg of 100 mg (11088858001), pkg of 2.5 g (11088882001), pkg of 500 mg (11088866001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
foreign activity
Clostripain 0.060 U/mg, Proteases 8 U/mg ( Azocoll), Trypsin <0.2 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
General description
コラゲナーゼDは、Clostridium histolyticumの培養培地から、濾過、硫安沈殿、透析、および凍結乾燥によって調製されます。
Application
C. histolyticum由来コラゲナーゼは、様々な組織(例えば、肺、心臓、筋、骨、脂肪組織、肝臓、腎臓、軟骨、乳腺、胎盤、血管、脳、腫瘍など)の非凝集化や、初代細胞培養系の確立のための単一細胞懸濁液の調製において幅広く使用されています。コラゲナーゼDは、細胞表面タンパク質の機能やインテグリティが重要な場合に推奨されます。
Rocheの提供するClostridiumコラゲナーゼは、肝細胞、脂肪細胞、膵島、上皮細胞、筋細胞、内皮細胞などの、様々な組織由来の細胞の調製に使用されています[1][2][3][4]しかし、特定組織の分解のための、酵素の各ロットの適合性は、経験的に決定してください。
Biochem/physiol Actions
コラゲナーゼは、天然コラーゲンを分解します。クロストリパイン、トリプシン様酵素、および中性プロテアーゼは、他のタンパク質を同様に分解します。
Features and Benefits
内容
凍結乾燥品、非滅菌
Physical form
凍結乾燥品、非滅菌
Preparation Note
活性剤:Ca2+
使用濃度:0.5~2.5mg/mL
保管条件(使用液):-15~-25°C
Rocheは、すぐに使用する必要な量の凍結乾燥物だけを再溶解することを推奨します。再溶解した溶液は、-15~-25°Cで1週間保存できます。再溶解後は活性が低下するため、凍結融解の繰り返しは避けてください
阻害剤:
コラゲナーゼ阻害剤:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-メルカプトエタノール
コラゲナーゼは血清によって阻害されません。
クロストリパイン阻害剤:TLCK
トリプシン阻害剤: アプロチニン、トリプシンインヒビター(卵白、大豆)
酵素活性:
コラゲナーゼ活性:> 0.15 U/mg(Wünsch による)(25°Cで、4-フェニル-アゾベンジル-オキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Arg を基質とする)
夾雑酵素活性:トリプシン、クロストリパイン、およびトータルのタンパク質分解活性
コラゲナーゼDは、コラゲナーゼ活性が中程度から高活性であり、極めて低いトリプシン活性を持ちます(通常< 0.2 units/mg、BAEEを基質として)。
平衡塩類溶液に再溶解してください(例、HBSS)
遮光してください
Other Notes
Rocheのコラゲナーゼは、Wünschユニットで測定されます(Wünsch 基質で、25°C、1分間において生成される1 μmolの生成物)。
コラゲナーゼ活性はしばしばMandlユニットで与えられます(37°C、5時間において、コラーゲンから遊離される1 μmolのロイシン)。
Mandlユニットは、定義できない変数として、コラゲナーゼ製品中に含まれる夾雑プロテアーゼの濃度にある程度の影響を受けるため、残念ながら、2つの活性ユニット間の一貫した換算係数は存在しません。より純度の高いコラゲナーゼ製品は実際に、Mandlユニットにおいて、未処理の製品よりも低い比活性を与えます。Clostridium製品は、通常、約1:1800の換算係数を与えます (例、Clostridiumコラゲナーゼのあるロットは、約0.15 Wünsch U/mgおよび250 Mandl U/mgを示しました)。
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
COLLH-ROC9407COLLDISP-RO
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized
concentration
(working concentration: 0.5 - 2.5 mg/ml)
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
concentration
-
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
application(s)
cell analysis
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
optimum pH
6.0-8.0
optimum pH
6.0-8.0
optimum pH
-
optimum pH
7.0-8.0
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)