Merck
P8811
Sigma-Aldrich
プロテアーゼ Streptomyces griseus由来
powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid
別名:
アクチナーゼE, プロナーゼE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
形状
powder
比活性
≥3.5 units/mg solid
テクニック
cell culture | embryo: suitable
不純物
starch, essentially free
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
細胞外セリンプロテア-ゼを含む3種類以上のプロテア-ゼ活性の混合物です。セリンプロテア-ゼは通常、広範な基質に対して特異性を示します。この特異性は、分子内の1個のAsp残基、1個のHis残基、1個のSer残基で構成される活性部位によるものと考えられています。 この酵素は、グルタミン酸またはアスパラギン酸のカルボキシル基側にあるペプチド結合を選択的に加水分解します。
アプリケーション
プロテアーゼは、通常、0.2%ドデシル硫酸ナトリウムと 10 mM EDTA 存在下、0.5 ~ 3 時間のインキュベーションで、核酸の分離に使用されます。
本酵素は、既知のアルカリ性プロテアーゼに比べて、より高いpH領域でより高い活性を示し、0.2 NのNaOH溶液においてもタンパク質分解活性を示します。本酵素は、不溶性タンパク質の分解や、タンパク質構造の研究に有用です。
その他情報
著しく非特異的なプロテア-ゼです。
品質
約25%の酢酸カルシウムを含有します。
物性
80°Cを越える温度で15~20分間加熱すると完全に不活化されます。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解して1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生じる(Folin-Ciocalteu試薬で発色)酵素量です。
調製ノート
S. griseusの培養ブロスから回収しています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8811-100MG:
P8811-5G:
P8811-VAR:
P8811-BULK:
P8811-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Blumberg et al.
European journal of biochemistry, 136(1), 151-154 (1983-10-17)
A series of 2-mercaptoacetyl-dipeptides, a potential group of metalloendopeptidase inhibitors, has been synthesized by coupling the N-hydroxysuccinimide ester of S-acetyl-2-mercaptoacetic acid with hydrophobic dipeptide methyl ester hydrochlorides, followed by hydrolysis with NaOH in aqueous methanol and acidification with HCl. Thus
Shantha K Mahadevaiah et al.
Nature, 586(7830), 612-617 (2020-08-21)
Single-cell RNA sequencing of embryos can resolve the transcriptional landscape of development at unprecedented resolution. To date, single-cell RNA-sequencing studies of mammalian embryos have focused exclusively on eutherian species. Analysis of mammalian outgroups has the potential to identify deeply conserved
J Erik Mylroie et al.
Environmental toxicology and chemistry, 40(3), 780-791 (2020-10-13)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a perfluorinated compound used in many industrial and consumer products. It has been linked to a broad range of adverse effects in several species, including zebrafish (Danio rerio). The zebrafish embryo is a widely used vertebrate
Archana Vijaya Kumar et al.
Cancer science, 111(8), 2907-2922 (2020-06-24)
Heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) act as signaling co-receptors by interaction of their sulfated glycosaminoglycan chains with numerous signaling molecules. In breast cancer, the function of heparan sulfate 2-O-sulfotransferase (HS2ST1), the enzyme mediating 2-O-sulfation of HS, is largely unknown. Hence, a
Yan Jiang et al.
Human gene therapy, 30(2), 179-196 (2018-07-20)
Hepatic stellate cells (HSCs) are the primary cell type responsible for liver fibrogenesis. Transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) and platelet-derived growth factor (PDGF) are key profibrotic cytokines that regulate HSC activation and proliferation with functional convergence. Dual RNA interference
資料
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture