Merck
PFS15
Supelco
SpheriCal Mix
Protein Medium, suitable for MALDI-MS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
製品種目
SpheriCal
形状
powder
シェルフライフ
expiry date on the label
分子量
Mr 15000-30000 Da (Na & adduct)
組成
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
テクニック
MALDI-MS: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
calibrants PFS5A : PFS5B : PFS5C : PFS5D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
アプリケーション
For mass calibration in mass spectrometry
包装
Quantity: 3*5 mg
法的情報
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PFS15-1EA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
関連コンテンツ
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.