Merck
COLLP-RO
Roche
コラゲナーゼP
from Clostridium histolyticum
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 MG
¥12,100
500 MG
¥47,900
2.5 G
¥188,000
¥12,100
在庫詳細
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
0.5-2.5 mg/mL
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
collagenase activity
>1.5 U/mg (Lyophilizate, Collagenase activity)
packaging
pkg of 1 g (11249002001), pkg of 100 mg (11213857001), pkg of 2.5 g (11213873001), pkg of 500 mg (11213865001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.5-2.5 mg/mL
technique(s)
tissue processing: suitable
color
light brown to brown
solubility
water: soluble
NCBI accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Clostripain 24.099 U/mg, Protease 4.4 U/mg (Proteases), Trypsin 53.428 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
COLLH-ROC9407C2139
Collagenase P from Clostridium histolyticum
Roche
COLLP-RO
Collagenase P
Collagenase H from Clostridium histolyticum
Roche
COLLH-RO
Collagenase H
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
concentration
0.5-2.5 mg/mL
concentration
~1 mg/mL (Isolation of rat hepatocytes), ~2 mg/mL (Isolation of adipocytes)
concentration
-
concentration
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
powder
form
powder
application(s)
life science and biopharma
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
コラゲナーゼPは特殊なClostridium histolyticum株の細胞外培養ろ液から得られた酵素混合液です。コラゲナーゼPは研究用生化学品であり、米国の製造管理および品質管理に関する基準(GMP)による規制のもとで製造されているものではありません。
注意:コラゲナーゼPはClostridium histolyticumの培地上清の非滅菌製剤です。本品はヒトへの移植のための膵臓細胞の単離のために設計されたものでも、意図されたものでもありません。そのような目的での使用を禁じます。
Application
C. histolyticum由来コラゲナーゼは一次細胞培養確立のための組織の解離に利用されます。高いコラゲナーゼ活性のため、コラゲナーゼPはマウスやラットから膵臓細胞を単離するために特に適しています(機能試験済み)。また、ラットの精巣上体脂肪体からの含脂肪細胞の単離にも適しています。[1][2]
Biochem/physiol Actions
酵素活性:
コラゲナーゼ活性:> 1.5 U/mg(Wünschによる)(+25℃, 4-フェニル-アゾベンジルオキシカルボニル-Pro-Leu-Gly-Pro-D-Argを基質とする)
混入酵素活性:トリプシン、クロストリパインおよび全タンパク質分解活性
コラゲナーゼPは非常に高いコラゲナーゼ活性(> 1.5 U/mg)を持ち、その機能はマウスの膵臓細胞の単離で試験が行われました。
特異性:コラゲナーゼは天然のコラーゲンを分解します。トリプシン類似の酵素であるクロストリパインおよび天然のプロテアーゼは他のタンパク質も同様に分解します。
Features and Benefits
内容:
凍結乾燥品、非滅菌
Preparation Note
活性剤:Ca2+
阻害剤:
コラゲナーゼ阻害剤:EDTA、EGTA、Cys、His、DTT、2-メルカプトエタノール
コラゲナーゼは血清では阻害されません。
クロストリパイン阻害剤:TLCK
トリプシン阻害剤:アプロチニン、トリプシン阻害剤(卵白、ダイズ)
実用濃度:0.5~2.5 mg/mL
マウスやラットからの膵臓細胞の単離には0.5~1.5 mg/mL。
含脂肪細胞の単離にはおよそ2 mg/mL。
保存条件(作業溶液):-15~-25℃
再溶解液は小分けして-15~-25℃で保管してください。凍結と溶解を繰り返すことは避けてください。
乾燥した場所で保管
平衡状態のいずれの塩にも再溶解できます(たとえばHBSS)
Other Notes
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T-cadherin (Cdh13) in association with pancreatic ?-cell granules contributes to second phase insulin secretion.
Tyrberg B
Islets, 3(6), 327-337 (2011)
Fumin Lin et al.
Endocrinology, 152(10), 3668-3679 (2011-08-25)
When fed a standard chow diet, CaMKK2 null mice have increased adiposity and larger adipocytes than do wild-type mice, whereas energy balance is unchanged. Here, we show that Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 (CaMKK2) is expressed in preadipocytes, where it
Luigi Racioppi et al.
The Journal of biological chemistry, 287(14), 11579-11591 (2012-02-16)
Calcium/calmodulin-dependent kinase kinase 2 (CaMKK2) plays a key role in regulating food intake and energy expenditure at least in part by its actions in hypothalamic neurons. Previously, we showed that loss of CaMKK2 protected mice from high-fat diet (HFD)-induced obesity
関連コンテンツ
コラゲナーゼガイド。動物組織を結合する天然コラーゲンを分解する酵素であるコラゲナーゼは、さまざまな微生物や多様な動物細胞によって作られます。
Collagenase Guide.Collagenases, enzymes that break down the native collagen that holds animal tissues together, are made by a variety of microorganisms and by many different animal cells.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
1121385700104061838699695
1121387300104061838250742
1124900200104061835508419
1121386500104061838250735