Documenti
T8658
Sigma-Aldrich
Tripsina
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.56
Grado
Proteomics Grade
Forma fisica
lyophilized powder
PM
23.8 kDa
Confezionamento
vial of 100 μg
Solubilità
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
Compatibilità
suitable for protein sequencing
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Per la digestione di peptidi con la tripsina, utilizzare un rapporto compreso all′incirca tra 1:100 e 1:20 per tripsina:peptide. L′impiego tipico di questo prodotto consiste nella rimozione delle cellule aderenti da una superficie di coltura. La concentrazione di tripsina necessaria per staccare le cellule dal relativo substrato dipende principalmente dal tipo di cellule e dall′età della coltura. Le tripsine sono state adoperate anche per la ri-sospensione delle cellule durante la coltura cellulare, nella ricerca proteomica per la digestione delle proteine e in varie digestioni in gel. Ulteriori applicazioni comprendono la valutazione della cristallizzazione con tecniche basate su membrana e l′impiego in uno studio per stabilire se i tassi e la resa del folding proteico possono essere limitati dalla presenza di trappole cinetiche.
  • Trypsin from bovine pancreas has been used for in-gel digestion for MS (mass spectrometry) analysis.
  • It has been used for the digestion of albumin for size-exclusion chromatography.
  • It has been used for the digestion of HDL (high density lipoprotein) for LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry) analysis.
  • It has been used for limited proteolysis of IST1 (putative MAPK-activating protein PM28).
Azioni biochim/fisiol
La tripsina scinde i peptidi sul lato C-terminale dei residui di lisina e arginina. La velocità di idrolisi di questa reazione viene rallentata se su uno dei lati del sito di scissione è presente un residuo acido. L′idrolisi si arresta se sul lato carbossile del sito di scissione è presente un residuo di prolina. Il pH ottimale per l′attività della tripsina è 7-9. La tripsina può anche scindere i legami esterei e ammidici dei derivati sintetici degli amminoacidi. L′EDTA viene aggiunto alle soluzioni di tripsina come agente chelante che neutralizza gli ioni di calcio e magnesio che oscurano i legami peptidici su cui agisce la tripsina. La rimozione di questi ioni aumenta l′attività enzimatica.
Gli inibitori delle serin proteasi, tra cui ad esempio DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotinina, inibiscono la tripsina.
Componenti
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Avvertenza
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Definizione di unità
Un′unità BAEE produce una A253 di 0,001 al minuto a pH 7,6 a 25°C usando il BAEE come substrato.
Nota sulla preparazione
This product is from pancreas sourced from New Zealand. It is soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shanjin Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 23364-23375 (2004-03-25)
The cytoskeleton is a key regulator of plant morphogenesis, sexual reproduction, and cellular responses to extracellular stimuli. During the self-incompatibility response of Papaver rhoeas L. (field poppy) pollen, the actin filament network is rapidly depolymerized by a flood of cytosolic
Conformational Changes in the Endosomal Sorting Complex Required for the Transport III Subunit Ist1 Lead to Distinct Modes of ATPase Vps4 Regulation.
Tan J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290, 30053-30053 (2015)
D M Eckert et al.
Cell, 99(1), 103-115 (1999-10-16)
The HIV-1 gp41 protein promotes viral entry by mediating the fusion of viral and cellular membranes. A prominent pocket on the surface of a central trimeric coiled coil within gp41 was previously identified as a potential target for drugs that
Emma L R Compton et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(29), 12840-12845 (2010-07-10)
Glutamatergic synaptic transmission is terminated by members of the excitatory amino acid transporter (EAAT) family of proteins that remove glutamate from the synaptic cleft by transporting it into surrounding glial cells. Recent structures of a bacterial homolog suggest that major
Fang Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(8), 6986-6992 (2004-12-14)
The mammalian formin, mDia1, is an actin nucleation factor. Experiments in cells and in vitro show that the N-terminal region potently inhibits nucleation by the formin homology 2 (FH2) domain-containing C terminus and that RhoA binding to the N terminus