T6424
Trypsin from human pancreas
salt-free, lyophilized powder, vial of ≥1,000 BAEE units
Sinonimo/i:
Serine Protease 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pancreas
Livello qualitativo
Forma fisica
salt-free, lyophilized powder
Confezionamento
vial of ≥1,000 BAEE units
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PRSS1(5644) , PRSS2(5645) , PRSS3(5646)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Quantità
Risultati analitici
Altre note
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.