The product is not formulated with intentionally added excipients or stabilizers. However, as a biologically derived material, trace amounts of source-derived biomolecules or residual salts or other materials may be present as a result of the manufacturing and purification process. These constituents have not been identified, characterized, or quantified. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/295/655/a1153pis-ms.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 47,50 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 145,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 159,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 480,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 984,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2.410,00 € |
Informazioni su questo articolo
47,50 €
Nome del prodotto
Aprotinina, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
biological source
bovine lung
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... PTI(404172)
General description
Application
- come inibitore di proteasi in tamponi per radioimmunoprecipitazione (RIPA) per la omogeneizzazione di cellule cardiache microvascolari endoteliali (CMECs)(4) e cellule mammarie epiteliali
- in prove di angiogenesi di
- fibroblasti nella stabilizzazione proteomica della saliva surnatante.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine lung | biological source bovine | biological source bovine lung | biological source bovine lung |
| Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information cow ... PTI(404172) | Gene Information - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form lyophilized powder | form saline solution | form crystalline (fine) | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥5 mg/mL | solubility H2O: soluble >10 mg/mL | solubility phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate)) | solubility water: 5 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aprotinina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hi, I need specific information on Aprotinin (Cat. No. A1153). Could you please confirm whether it contains any components/excipients other than aprotinin? If yes, kindly list the excipient name(s) and concentration(s). Thank you.
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the exact TIU/mg for the product? The information gives a range (3-8TIU/mg) but I need the exact value in order to calculate what size I need to order based on my samples.
1 risposta-
The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Analysis'. Please see the link below to access a specific lot or sample Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1153#product-documentationUtile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
Is Aprotinin from bovine lung, Product A1153, the same as Trasylol?
1 risposta-
Trasylol is the Bayer AG registered trademark name for this material.
Utile?
-
-
What type of inhibitor is Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
1 risposta-
Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes that block the active site of the enzyme.
Utile?
-
-
When using Product A1153, Aprotinin from bovine lung, what is the conversion from KIU to TIU?
1 risposta-
According to data from our labs here at Sigma, there are approximately 1300 KIU per 1 TIU. This, along with other useful information, can be found on the product information sheet available at our website: A1153 Product Information Sheet
Utile?
-
-
What are typical concentrations of Aprotinin from bovine lung, Product A1153, to use as a protease inhibitor?
1 risposta-
Typical concentration of Aprotinin to be used as a protease inhibitor is 1 μM or approximately 6.5 μg/ml.
Utile?
-
-
How should I store solutions of Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
1 risposta-
Sterile solutions of aprotinin may be stored at 4 °C or as frozen aliquots at -20 °C.