Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 327,00 € |
Informazioni su questo articolo
327,00 €
assay
~95%
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C29H42N8O8/c1-15-13-23(39)44-21-14-17(8-9-18(15)21)35-26(42)19(7-6-12-33-27(31)32)36-24(40)16(2)34-25(41)20(10-11-22(30)38)37-28(43)45-29(3,4)5/h8-9,13-14,16,19-20H,6-7,10-12H2,1-5H3,(H2,30,38)(H,34,41)(H,35,42)(H,36,40)(H,37,43)(H4,31,32,33)
InChI key
LQSLBVXESNRILG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ~95% | description - | description protease substrate | description protease substrate |
| assay ~95% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?