Vai a
B7632
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride
chromogenic, protease substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
N-Benzoyl-L-phenylalanyl-L-valyl-L-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
271,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
491,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1730,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40N8O6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
681.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3027332
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C33H40N8O6.ClH/c1-21(2)28(40-31(44)27(20-22-10-5-3-6-11-22)39-29(42)23-12-7-4-8-13-23)32(45)38-26(14-9-19-36-33(34)35)30(43)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47;/h3-8,10-13,15-18,21,26-28H,9,14,19-20H2,1-2H3,(H,37,43)(H,38,45)(H,39,42)(H,40,44)(H4,34,35,36);1H/t26-,27-,28-;/m0./s1
InChI key
PYVSMZDQQUZGPF-JAQKLANPSA-N
General description
N-Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide is a chromogenic protease substrate.
A substrate for trypsin, thrombin and reptilase.
Application
  • N
  • -Benzoyl-Phe-Val-Arg-p-nitroanilide hydrochloride has been used: as a substrate: for trypsin-like enzyme in the soluble and particulate fractions of the hyphae
  • for the thrombin, recombinant and native batroxobin from snake venom
  • for fibrinolytic enzyme aprE2 in amidolytic activity assay
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3279B3133S4760
description
protease substrate
description
≥98% (HPLC)
description
≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
description
elastase substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)