D0879
Diisopropylfluorophosphate
Sinonimo/i:
DFP, DIFP, Diisopropyl phosphorofluoridate, Phosphoric acid diisopropyl ester fluoride
Scegli un formato
522,00 €
Scegli un formato
About This Item
522,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.58 mmHg ( 20 °C)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.385 (lit.)
P. ebollizione
62 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−82 °C (lit.)
Solubilità
anhydrous isopropanol: 0.1-0.5 M (stable for months if stored at -70 °C)
H2O: 1.5% at 25 °C (very unstable (at pH 7.5, half-life = 1 hr); decomposed by alkali.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Applicazioni
- in combination with inactivated thrombin in Affi-Gel 10 column for the purification of recombinant human thrombomodulin with its chondroitin sulfate chain (shrTMCSA)[1]
- for inducing status epilepticus (SE) in adult rats[2]
- as an irreversible serine protease inhibitor in human neutrophil subcellular fractions[3]
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
is unstable when exposed to moisture. DIFP will develop a dark yellow color upon decomposition.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocolli
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.