Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,80 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 280,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1600,00 € |
Informazioni su questo articolo
53,80 €
type
Type II-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-2,000 units/mg dry solid
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Gli inibitori delle serin proteasi, inclusi tra gli altri DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF e aprotina inibiranno la tripsina
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid | description suitable for protein sequencing, lyophilized powder | description tablet, 1 mg tablet | description BioReagent, Proteomics Grade, Dimethylated |
| specific activity 1,000-2,000 units/mg dry solid | specific activity - | specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form tablet | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type II-S | type - | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tripsina
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-07-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?