Documenti
P7626
Sigma-Aldrich
Fenil metansolfonile fluoruro
powder, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
αP-toluensolfonile fluoruro, Benzilsolfonile fluoruro, Fenil metilsolfonile fluoruro, PMSF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Beilstein:
2088311
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Fenil metansolfonile fluoruro, ≥98.5% (GC)
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
91-94 °C
Solubilità
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.)
H2O: unstable
Stringa SMILE
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il fenil metansolfonile fluoruro (PMSF) è un inibitore della serin proteasi ampiamente usato, efficace nei confronti di enzimi quali chimotripsina, trombina e tripsina. Il PMSF agisce da inibitore attraverso la solfonazione dei residui idrossilici dei residui di serina presso i siti reattivi della serin proteasi.
Applicazioni
Il fenil metansolfonile fluoruro è stato usato nelle seguenti applicazioni:
  • frazionamento cellulare.
  • usato come supplemento nell′estrazione delle proteine nucleari.
  • inibitore della colesterolo-esterasi (CE) e della pseudocolinesterasi (PCE).
  • usato per la raccolta del sangue prima della centrifuga per quantificare i livelli plasmatici di ANP.
Spesso il PMSF è usato nel tampone di lisi per contribuire alla conservazione delle proteine di interesse durante l′isolamento delle proteine e la preparazione del campione, inibendo le proteasi che altrimenti degraderebbero le proteine dopo la lisi delle cellule o dei tessuti. Nei terreni acquosi il PMSF è instabile. Le soluzioni madre di PMSF vengono quindi preparate di solito in solventi organici anidri (per es. etanolo o isopropanolo anidro al 100%) prima dell′uso in terreni acquosi.
Le caratteristiche generali e i vantaggi osservati del PMSF includono:
  • Inibisce le serin proteasi quali tripsina e chimotripsina
  • Inibisce anche le cisteina proteasi (reversibile con tioli ridotti) e l′acetilcolinesterasi di mammifero
  • Non altrettanto efficace o tossico del DPF
  • Concentrazione efficace 0,1-1 mM
  • Emivita = 1 ora a pH 7,5
Azioni biochim/fisiol
La somministrazione di PMSF produce analgesia non correlata all′effetto anticolinesterasico, e prolunga l′effetto analgesico della β-endorfina somministrata a livello centrale.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Estrogen receptors activate atrial natriuretic peptide in the rat heart.
Jankowski M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(20), 11765-11770 (2001)
Salivary esterase activity and its association with the biodegradation of dental composites.
Finer Y and Santerre JP.
Journal of Dental Research, 83(1), 22-26 (2004)
C Pinsky et al.
Life sciences, 31(12-13), 1193-1196 (1982-09-20)
Intraperitoneal (IP) injection of the serine proteinase inhibitor phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF) produced dose-dependent analgesia in Sprague-Dawley rats. AD50 was 2.9 +/- 1.4 (S.E.) mg kg-1, the analgesia was antagonized by naloxone but unaffected by atropine. PMSF significantly enhanced the analgesic
Lise Boussemart et al.
Nature, 513(7516), 105-109 (2014-08-01)
In BRAF(V600)-mutant tumours, most mechanisms of resistance to drugs that target the BRAF and/or MEK kinases rely on reactivation of the RAS-RAF-MEK-ERK mitogen-activated protein kinase (MAPK) signal transduction pathway, on activation of the alternative, PI(3)K-AKT-mTOR, pathway (which is ERK independent)
Löms Ziegler-Heitbrock et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(1), 285-290 (2003-06-21)
The anti-inflammatory cytokine IL-10 can be induced by type I IFNs, but the molecular mechanisms involved have remained elusive. With in silico analysis of the human IL-10 promoter we identified a module consisting of an IFN regulatory factor 1 (IRF-1)
Articoli
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Protocolli
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.