The purification procedure of this product is based on literature references for chymotrypsin A. Therefore, it is believed to be Chymotrypsin A (or Alpha-Chymotrypsin). However, the product is not specifically tested for chymotrypsin B, C, or CTRL, so the presence of B, C, or CTRL cannot be ruled out.
C8946
α-Chymotrypsin from human pancreas
lyophilized powder
Scegli un formato
656,00 €
Scegli un formato
About This Item
656,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pancreas
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
PM
25 kDa
Confezionamento
vial of ≥10 BTEE units
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CTRB1(1504)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.
-
Does product number C8946, which is α-Chymotrypsin from the human pancreas, contain one or both of the three types of chymotrypsin produced by the human pancreas, namely chymotrypsin B form, chymotrypsin C, and the rarer form called "CTRL"?
1 risposta-