SML2368
(Z)-Endoxifen
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-N-desmethyl-tamoxifen, Endoxifen, Metabolite BX, N-Desmethyl-4-hydroxytamoxifen, Z-Endoxifen
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3