Merck
Metabolomikai kutatás
A galaxisként ábrázolt anyagcseretermékek struktúráival körülvett sejt illusztrálása.
A metabolomika a metabolitok, vagyis az anyagcsere kis molekulájú szubsztrátjainak, köztes termékeinek és termékeinek átfogó tanulmányozása a sejtekben, biofolyadékokban, szövetekben vagy szervezetekben. Ezeket az egyedi kémiai ujjlenyomatokat a sejtfolyamatok hagyják maguk után. A metabolizmus-kutatás egy biológiai rendszer biokémiai összefoglalóját és a betegség, táplálkozás, terápia vagy genetikai módosítások szervezetre gyakorolt élettani hatását mutatja be.
Kiemelt kategóriák
Absztrakt ábra a lipidek befelé álló hidrofil farkának és kifelé álló poláros fejcsoportjainak a sejtmembrán kialakításához.
Lipidek és lipidszármazékok a kutatás számára
Felfedezze a kiváló minőségű lipideket a lipidomika, a gyógyszeradagolás és a...
Termékek boltja
Laboratóriumi környezet. A fő hangsúly egy többcsatornás pipettán van, amely egy lila folyadékot adagol egy tálcányi mélyedésbe. A háttérben sárga és zöld folyadékot tartalmazó kémcsöveket tartanak egy állványban. Az előtérben és a háttérben további laboratóriumi anyagok elmosódnak, hangsúlyozva a pipettára és a tálcára való összpontosítást.
Metabolizmus Assay Kits
Az anyagcsere-készletek széles választékát kínáljuk a metabolitok és enzimek kényelmes és megbízható elemzéséhez minden kutatási alkalmazáshoz.
Termékek boltja
Közelkép a multi-pipettákról, amelyekkel a mintákat egy metabolitkönyvtár-készlet lila oldattal ellátott mély üregű tálcájába adagolják egy laboratóriumban.
Metabolit könyvtárak
Kismolekulás anyagcsere-könyvtárakat és készleteket kínálunk a metabolizmus legfontosabb útvonalait lefedő primer anyagcsere-vegyületek átfogó választékával az Ön metabolizmus-kutatásaihoz.
A metabolizmus-kutatásokhoz.
Termékek boltja
Stabil izotópokkal jelölt biomolekulákat használó tudós a laboratóriumban.
Stabil izotópok
ISOTEC® Stabil izotópok hasznosak a proteomikai és metabolizmus vizsgálatokban, az MRI / MRS vizsgálatokban és számos más biomedicinális alkalmazásban.
Termékek boltja
A metabolizmus alkalmazásai
A metabolizmus széleskörű alkalmazásaival jelentősen befolyásolja a gyógyszerkutatást a betegségek biomarkereinek azonosítása és a személyre szabott gyógyszerek toxicitásának értékelése révén. A funkcionális genomika integrációjában kulcsszerepet játszik a génfunkció előrejelzésében a genom, a transzkriptom, a proteom és a metabolizmus közötti kölcsönhatások tanulmányozásával. A mikrobiológiai bányászat hasznot húz a metabolizmus meglátásaiból a törzsek fokozott optimalizálása érdekében, míg növényi metabolizmus a növényi metabolitok tanulmányozása révén fejleszti a mezőgazdasági biotechnológiát. A környezetvédelmi kutatások a metabolizmikát alkalmazzák a szennyező anyagok hatásainak vizsgálatára és a bioüzemanyag-termelés optimalizálására, míg a táplálkozási kutatások a metabolizmikát a tápanyagszintek értékelésére és az élelmiszerbiztonság biztosítására használják. 
A metabolitok és a metablom megértése
A metabolitok kölcsönhatását egy biológiai rendszeren belül metabolizmának nevezzük. A metabolom a metabolitok teljes halmaza egy szervezetben vagy biológiai mintában. A metabolitok kis molekulatömegű, általában 1,5 KDa-nál kisebb molekulatömegű vegyületek, amelyek a bioszintézis/katabolizmus útvonalainak köztes termékei vagy termékei. Ilyenek például a aminosavak, nucleotides, szénhidrátok, és lipidek, amelyeket a lipidomikai kutatásokban gyakran külön-külön vizsgálnak. Az elsődleges metabolitok endogének és közvetlenül részt vesznek a normális növekedésben, fejlődésben és szaporodásban. A másodlagos metabolitok exogének és nem vesznek részt ezekben a folyamatokban, de fontos ökológiai funkciókkal rendelkeznek.
Metaboliomikai útvonalak és analitikai technikák
A metaboliomikai útvonalakat metabolitok, enzimek, elválasztó eszközök, valamint metabolitelemzés és -jelölés segítségével vizsgálják. Két gyakori metabolikus profilalkotási technika a célzott és a nem célzott metabolizmus-elemzés. A célzott elemzés specifikus ismert metabolitokat számszerűsít, míg a nem célzott elemzés az ismert és ismeretlen metabolitok globális metabolikus profilját adja meg. A metabolikus ujjlenyomat-elemzés gyors, globális elemzés, amelynek nem célja az egyes metabolitok specifikus azonosítása.
Metabolizmus munkafolyamat és analitikai módszerek
A metabolizmus munkafolyamat a mintaelőkészítés, a standardizálás, a kalibrálás, az elválasztási módszerek, a metabolitok kimutatása és az adatelemzés integrált megközelítését foglalja magában. A gyakori mintatípusok közé tartozik a plazma, a vizelet, a nyál, a szövetek és a sejtek. Az olyan elválasztási módszerek, mint a gázkromatográfia (GC), a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) vagy a kapilláris elektroforézis (CE) olyan kimutatási módszerekkel párosulnak, mint a tömegspektrometria (MS). A metabolitok kimutatására általánosan használt analitikai technikák közé tartozik az MS, a nukleáris mágneses rezonancia (NMR), a Fourier-transzformációs infravörös (FT-IR) spektroszkópia és a Raman-spektroszkópia. A metabolomikai adatok elemzéséhez kifinomult eszközökre és szoftverekre van szükség, amelyek biztosítják a vegyületek szigorú azonosítását és mennyiségi meghatározását, valamint az adatok pontos értelmezését.