Lipopoliszacharidok Termékinformációk
Szinonim: LPS
Munka lipopoliszacharidokkal (LPS)
A lipopoliszacharidok (LPS) a Gram-negatív baktériumok sejtfalának jellegzetes összetevői; a Gram-pozitív baktériumokban nem találhatók meg. A membrán külső rétegében lokalizálódnak, és a nem kapszulázott törzseknél a sejtfelszínen vannak kitéve. Hozzájárulnak a külső membrán integritásához, és védik a sejtet az epesók és a lipofil antibiotikumok hatása ellen.1
A lippopoliszacharidok egy hidrofób lipidből (A lipid, amely a molekula toxikus tulajdonságaiért felelős), egy hidrofil magpoliszacharidláncból és egy hidrofil O-antigén poliszacharid oldalláncból állnak. A legtöbb esetben az O-specifikus láncok olyan oligoszacharidok ismétlődő egységeiből épülnek fel, amelyek törzs-specifikus szerkezeti változatosságot mutatnak. A cukorösszetevők, azok szekvenciája és kapcsolódási módjuk határozza meg az egyes törzsek szerológiai O-specifikusságát. Ezek a fő meghatározói a Salmonella fajok szerotípusainak osztályozásának. Az O-láncok változatossága a Enterobacteriaceae ben az evolúció során talán azért alakult ki, hogy az enterális baktériumok a sejtfelszínükön új (a baktérium szerotípusára jellemző) specifitások kialakításával elkerülhessék a gazdaszervezet immunrendszerét.1
Amióta a lipopoliszacharidok antigén tulajdonságokat kölcsönöznek a sejtnek, O-antigéneknek nevezik őket. A lipopoliszacharidok fő antigénként részt vesznek a különböző gazda-parazita kölcsönhatásokban. Úgy tűnik, hogy megvédik a Gram-negatív baktériumokat a fagocitózistól és a lízistől.1 A közös szerotípusú baktériumok felszíni antigénjei (O csoport, H csoport vagy LPS) azonos ellenanyagválaszt váltanak ki. A szerotípusokra példa az O55:B5 és az O26:B6 az E. coli baktérium esetében. A megnevezések immunológiai osztályozások, amelyek meghatározzák, hogy melyik antitest melyik törzset ismerte fel. A különböző törzseknek lehetnek közös antigén meghatározóik.
Ha egy vad baktériumtörzset UV-fénnyel besugároznak vagy mutagén vegyületeknek teszik ki, mutálódni fog. Az a néhány mutáció, amely nem halálos, életképes mutánsokat (nyers törzseket) eredményez, amelyek általában nem fordulnak elő a természetben, és amelyek néhány egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. A mutánsokban a lipopoliszacharidképzést kódoló gének is megváltozhatnak, és rövidebb poliszacharidláncú LPS képződhet. Ra, Rb, Rc, Rd, Re, stb. (ahol a, b, c, stb... az 1., 2., 3., stb... fokot jelöli) egy adott LPS poliszacharid hosszát jelöli. Ra és Re a leghosszabb, illetve legrövidebb lánchosszúságú mutánsokat jelöli.2 A legszélsőségesebb mutánsok a Re mutánsok, amelyek olyan LPS-t termelnek, amely a mag egyedüli alkotórészeként Lipid A és 3-deoxi-D-manno-oktuloszonsavból (2-Keto-3-deoxioktonát, KDO) áll.2 A durva törzsekből származó Lipid A és lipopoliszacharidok KDO-tartalmát vizsgálják.3
A tisztított endotoxint általában lipopoliszacharidnak vagy LPS-nek nevezik, hogy megkülönböztessék a természetesebb, komplexebb, sejtmembránhoz kapcsolódó formától. A poliszacharidlánc mag része közös a vad és mutáns baktériumtörzsek LPS-ében.
Az LPS-ből a poliszacharidlánc hidrolízissel történő eltávolításával lipid A keletkezik, akár a természetben előforduló, citotoxikus difoszforil formában4 akár a kevésbé toxikus, monofoszforil formában.5,6 Minél hosszabb a poliszacharidlánc, annál hosszabb és nehezebb a hidrolízis. A hosszú poliszacharidlánccal rendelkező LPS-nek viszonylag alacsony a lipid-A-tartalma, amelyet a hidrolízis nagy mennyiségű melléktermékétől (oligoszacharidok és szacharid-monomerek) kell megtisztítani. Így a lipid A hozama alacsony és a visszanyerés gyenge. A rövid poliszacharidlánccal rendelkező LPS-t (mutáns baktériumokból származó LPS-t) ezért lipid A termékek előállítására használják. A lipid A zsírsav-részeinek eltávolítása egy méregtelenített LPS7 -t eredményez, amelynek endotoxinszintje körülbelül 10 000-szer alacsonyabb, mint a kiindulási LPS-é.
Az LPS molekuláris szerkezetét tanulmányozták.8,9 Mivel az LPS heterogén és hajlamos különböző méretű aggregátumokat képezni, a molekulatömeg nem túlságosan sokatmondó. A jelentések szerint azonban az 1-4 millió vagy annál nagyobb tartományban van. Ha az LPS-t SDS-szel és hővel kezelik, a molekulatömeg 50-100 kDa tartományba esik. A bakteriális endotoxinok legtisztább formájukban, erős felületaktív anyagok jelenlétében és kétértékű kationok hiányában 10-20 kDa makromolekulákból állnak. Felületaktív anyagok hiányában és kétértékű kationokat szekvenáló szerek, például EDTA jelenlétében az LPS feltehetően micelláris szerkezetbe rendeződik, amelynek molekulatömege körülbelül 1000 kDa. Ez a bakteriális LPS legkisebb formája, amely valószínűleg létezik vizes folyadékokban. Kétértékű kationok, például Ca2+ és Mg2+ jelenlétében olyan kétrétegű struktúra látszik létezni, amely átmegy egy 0,2 μm-es membránon, de nem megy át egy 0,025 μm-es membránon. Kétértékű kationok jelenlétében vízben akár 0,1 μm átmérőjű LPS-vezikulák is kialakulhatnak. Az LPS önaggregációja általában a molekula lipid A komponensének függvénye, amely a hidrofób felületekhez való kötődés képességét is biztosítja.
Az LPS előállítható TCA,10 fenol,11 vagy fenol-kloroform-petróleuméter (durva törzsek esetében)12 extrakcióval. A TCA-val extrahált lipopoliszacharidok szerkezetileg hasonlóak a fenolos extrakcióhoz. Elektroforetikus mintázatuk és endotoxicitásuk hasonló. A fő különbségek a nukleinsav- és fehérje-szennyeződések mennyiségében vannak. A TCA-kivonat körülbelül 2% RNS-t és körülbelül 10% denaturált fehérjéket tartalmaz. A fenolos kivonat akár 60% RNS-t és kevesebb mint 1% fehérjét tartalmaz. A gélszűréses kromatográfiás tisztítással eltávolítjuk a fenolos extrakcióban lévő fehérjék nagy részét, de olyan terméket hagyunk hátra, amely még mindig 10-20% nukleinsavat tartalmaz. A további tisztítás ioncserélő kromatográfiával olyan LPS-terméket eredményez, amely <1% fehérjét és <1% RNS-t tartalmaz. Különböző fehérje- és/vagy RNS-tartalmú LPS-t kínálunk.
Lipopoliszacharidjaink legalább 500 000 EU (endotoxin egység)/mg endotoxinszintet tartalmaznak, hacsak másként nem jelezzük. Egy nanogramm endotoxin megfelel 0,5 EU-nak 1 ng anyagban, ha 500 000 EU/mg (Limulus lizátum vizsgálat) és 10 EU (kromogén vizsgálat).
A LPS-készítményeket széles körben használják az LPS szerkezetének,13 metabolizmusának,14 immunológia,15 fiziológia,16 toxicitás,17 és bioszintézis.18 Azokat a növekedésserkentő faktorok, például az interleukinok szintézisének és szekréciójának indukálására is használták.19
FITC (fluoreszcein-izotiocianát), TRITC (tetrametirodamin-izotiocianát) és TNP (trinitrofenil) konjugátumokat állítottak elő az LPS és FITC, TRITC, illetve 2,4,6-trinitrobenzolszulfonsav reakciójával.20 Ezeket a bakteriális LPS-re adott T-független B-sejtes immunválasz kutatásában használják.20
Védelmek és jogi nyilatkozat
Kizárólag laboratóriumi felhasználásra. Nem gyógyszeres, háztartási vagy egyéb felhasználásra.
Tárolás/stabilitás
A pufferben vagy táptalajban 1 mg/ml-es oldatok kb. egy hónapig stabilak 2-8 °C-on. Fagyasztott aliquotok akár 2 évig is tárolhatók. Ismételt fagyasztási/felolvasztási ciklusok nem javasoltak. Az oldatokat szilanizált tartályokban kell tárolni, mivel az LPS kötődhet a műanyaghoz és bizonyos üvegtípusokhoz (különösen <0,1 mg/ml koncentrációban). Ha az LPS koncentrációja >1 mg/ml, az injekciós üveg oldalára történő adszorpció elhanyagolható. Üvegedények használata esetén az oldatokat legalább 30 percig kell vortexelni az adszorbeált termék újrafeloldásához.
Elkészítési útmutató
A termék vízben (5 mg/ml) vagy sejttenyésztő közegben (1 mg/ml) oldódik, és zavaros, halványsárga oldatot ad. Koncentráltabb, bár még mindig zavaros oldatot (20 mg/ml) vizes sóoldatban vittünk véghez, miután felvertük és felmelegítettük
70-80 °C-ra.21 A lipopoliszacharidok olyan molekulák, amelyek minden oldószerben micellákat képeznek. Vízben és foszfátpufferelt sóoldatban zavaros oldatok figyelhetők meg. A szerves oldószerek nem adnak tisztább oldatokat. A metanol zavaros szuszpenziót eredményez úszókkal, míg a víz homogénen zavaros oldatot ad.
A sejtkultúrában való felhasználáshoz az LPS-t úgy kell rekonstruálni, hogy 1 ml steril kiegyensúlyozott sóoldatot vagy sejttenyésztő közeget adunk egy
fiolához (1 mg), és óvatosan kevergetjük, amíg a por feloldódik. Az oldatokat további steril kiegyensúlyozott sóoldatokkal vagy sejttenyésztő közeggel tovább lehet hígítani a kívánt munkakoncentrációig.
LPS táblázat |
---|
* = megszűnt termékszám
Ph/Chl/Pet = fenol:kloroform:petróleuméter