Merck
Fibronectin
George Sitterley
MilliporeSigma, St. Louis
A fibronektin (FN) egy multifunkcionális, extracelluláris mátrix glikoprotein, amely két közel azonos, 220 kDa molekulatömegű, diszulfidkötésű polipeptidből áll. A sejtes fibronectin szerkezetileg és antigénügyileg hasonló a plazmából származó hidegoldhatatlan globulinhoz, ezért a poliklonális antitestek mindkét formával szemben általában keresztreagálnak. A fibronectin molekula gondos elemzése azt jelzi, hogy több funkcionálisan és szerkezetileg különböző domént tartalmaz, amelyek kötődhetnek sejtfelszínekhez, kollagénhez, fibrinogénhez vagy fibrinhez, komplementhez, glikozaminoglikánokhoz, proteoglikánokhoz és heparinhoz. Számos tanulmány kimutatta, hogy a fibronektin fokozhatja a sejtek adhézióját és terjedését, és befolyásolhatja a sejtvándorlás útvonalait mind in vivo mind tenyészetben. Továbbá kimutatták, hogy rosszindulatú átalakuláskor sok sejt elveszíti a felszínen megkötött fibronektin nagy részét. Kimutatták, hogy a fibronektin szerepet játszik a sejtmorfológiában, a citoszkeletális szerveződésben, a fagocitózisban, a vérzéscsillapításban, az embrionális differenciálódásban és a sebgyógyításban is. A fibronektint a legkülönbözőbb epiteliális és mesenchymális sejtek termelik in vitro beleértve: fibroblasztok, kondrociták, myoblasztok, Schwann-sejtek, makrofágok, hepatociták és bélhámsejtek. A sejtes fibronectin számos szövetben jelen van, többek között a lépben, nyirokcsomóban, mandulában, érfalakban, májban, vesében, izomban, bőrben, agyban és perifériás idegekben. Megtalálható az alapmembránokban és a laza kötőszöveti strómában. Jelen van a vérlemezkék α-granulátumaiban is, és aktiválódás után a vérlemezkék felszínén expresszálódik. 
Fibronectin (FN)
A fibronektin (FN) egy multifunkcionális, extracelluláris mátrix glikoprotein, amely két közel azonos, 220 kDa molekulatömegű, diszulfidkötésű polipeptidből áll.
Fibronectinek