Víruskoncentráció ultraszűréssel
- Vírusok izolálása, szaporítása és jellemzése
- Vírusok szaporításának általános módszerei
- Vírusok szaporításának általános módszerei
- Víruskoncentráció magas titerű vírusállományokhoz
- Víruskoncentráció Amicon segítségével® Ultra Centrifugal Ultrafiltration Devices
- Conclusions
- Centrifugális ultraszűrő eszközök
Vírusok izolálása, terjedése és jellemzése
1. ábra.Ultraszűrés a vírus koncentrálásához. A folyadék áthalad a membránszűrőn, miközben a nagy vírusrészecskék visszatartódnak.
A vírusokat sejtkultúrában lehet szaporítani vírusállományok előállítása céljából. A tenyésztett sejteket beoltják magvavírusból, kereskedelmi forrásból vagy fertőzött szövetből származó vírusállományokkal. Az inkubációt követően a fertőzött sejteket lizálják a vírusrészecskék kinyerése céljából, vagy a felszabaduló vírust közvetlenül a sejtek felülúszójából nyerik ki. A víruskészletet ezután megtermelik, aliquotálják és -80 °C-on tárolják későbbi felhasználás céljából.
A vírus klinikai mintákból történő izolálása szintén a sejtkultúrát használja ki a vírusszaporításra. A klinikai mintákat a minta homogenizálásával és folyékony közegbe történő extrakcióval készítik elő, amelyet aztán centrifugálnak és sejttenyészetek beoltására használnak.
A magas titerű víruskészletek elérése érdekében a megtisztított vírusrészecskéket koncentrálni kell. A virionok és vírusoldatok koncentrálására az Amicon® Ultra és Centricon® Plus centrifugális ultraszűrő berendezések regenerált cellulózmembránnal használhatók (1. ábra). Ez a protokoll az Amicon® és Centricon® centrifugális ultraszűrő készülékek használatát írja le három gyakori vírustípus koncentrálására: lentivírus, adenovírus és adeno-asszociált vírus (AAV).
Általános módszer a vírusszaporításra
- A sejtek csomagolása: A gazdasejteket 80-85%-os konfluencia eléréséig telepítettük.
- Transzfekció: A sejteket életképes vírusrészecskékkel fertőztük.
- Vírusszüret: A vírustól függően a rekombináns virionok tisztítására vagy a sejtek felülúszóját, vagy pelletált sejteket, vagy mindkettőt használtuk. Négy fagyasztási/olvasztási ciklust alkalmaztunk a vírus sejtekből való felszabadítására. A sejttörmeléket ezután centrifugálással választottuk el a sejtlizátumtól.
- Vírustisztítás: A vírust a sejtlizátumból sűrűséggradiens ultracentrifugálással vagy oszlop/membrán kromatográfiával tisztítottuk.
- A tisztított vírusoldatokat koncentráltuk és puffercseréltük megfelelő tárolóoldatba passzív dialízis, diafiltráció vagy centrifugális ultraszűrés segítségével Amicon® Ultra és Centricon® Plus 70 készülékekkel.
Víruskoncentráció a magas titerű víruskészletekhez
A magas titerű víruskészletek előállításához a tisztított vírus centrifugális ultraszűréssel koncentrálható. A készülék, a membránanyag, a molekulatömeghatár vagy cut-off, a centrifugálási sebesség, a centrifugálási idő és a puffer összetételének helyes megválasztása kritikus fontosságú a fertőző vírusrészecskék magas visszanyeréséhez. Az Amicon® Ultra centrifugális ultraszűrő készülékek a szűrőmembránjuk által meghatározott névleges molekulatömeghatárral (NMWL) rendelkeznek. Az Amicon® Ultra centrifugális ultraszűrő készülékeket az 50 kDa NMWL Ultracel® -vel 50 kDa NMWL Ultracel® -t használták adenovírus és adeno-asszociált vírus (AAV) oldatok koncentrálására. A lentivírus koncentrálásához 50 kDa és 100 kDa NMWL membránnal ellátott eszközöket használtak.
Az ultraszűrési módszer és a membránok névleges molekulatömegének kiválasztásakor figyelembe veendő tényezők:
- Vírusrészecskék mérete: A méret becsülhető publikált forrásokból, vagy olyan mérési technikákkal, mint a mikroszkópia, a lézerdiffrakció és a dinamikus fényszórás.
- A fő elválasztási célpontok mérete az oldatban: Az elválasztandó fehérjék, antitestek, gyógyszerek, vegyi anyagok és egyéb részecskék mérete befolyásolja a membránméret kiválasztását.
- Mintatérfogat: A ≤0,5 mL-től 70 mL-ig terjedő feldolgozási térfogatok kompatibilisek a centrifugális ultraszűrő (cUF) eszközökkel.
A vírusrészecskék visszatartásához a szűrőmembrán molekulatömeghatárának kisebbnek kell lennie, mint a részecskének (~2-szer kisebbnek, mint a vírusrészecske molekulatömege), de elég nagynak ahhoz, hogy a kisebb komponenseket átszűrje
(1. táblázat).
Víruskoncentráció Amicon® Ultra centrifugális ultraszűrő készülékekkel
A 2. táblázat az adenovírus, lentivírus és AAV koncentrációjának eredményeit mutatja mind a nyers sejtlizátumból, mind a kromatográfiával tisztított vírusból. A vírusrészecskéket hatékonyan koncentrálták magas titerre, magas visszanyerési értékekkel az Amicon® Ultra centrifugális ultraszűrő eszközökkel.
Nem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb vírust nem lehet hatékonyan koncentrálni és tárolni alacsony sótartalmú pufferekben. A vírus centrifugális koncentrálása < 250 mM sóoldatokban vírusaggregációhoz és csökkent fertőzőképességhez vezet.
A koncentrált vírusállomány szűrősterilizálható 0.22 µm-es szűrőkön. Ultrafree®-MC GV szűrőegységek használható < 0.5 ml.
Következtetések
Módszert dolgoztunk ki az ultraszűrés validálására az Amicon® Ultra és Centricon® Plus centrifugális eszközökkel, mint a vírusok magas titerének elérésének gyors és költséghatékony eszközét. Ez a módszer használható vírusok koncentrálására sejttenyésztési felülúszóból, sejtlizátumból és más forrásokból. A koncentrálás után a vírusállomány szűrősterilizálható Ultrafree® szűrőegységek segítségével. A fertőző vírusrészecskék legnagyobb mértékű visszanyerése érdekében kritikus fontosságú a megfelelő ultraszűrő készülék, membránszűrő, molekulatömeg-határérték (MWCO), centrifugálási sebesség és centrifugálási idő kiválasztása.
Centrifugális ultraszűrő készülékek
.* IVD felhasználásra regisztrálva