Laboratóriumi pipetták
A laboratóriumi pipetták, más néven pipetták, a folyadékok pontos mérésére és átvitelére szolgáló alapvető eszközök a laboratóriumi környezetben. Ezek olyan beosztású üveg- vagy műanyag csövek, amelyeket a mintaelőkészítésben, szerológiában, sejttenyésztésben, kalibrálásban és kémiában használnak. A méréshez és adagoláshoz szükséges folyadék felszívásához egy pipettaadagoló, például egy izzó vagy egy pipettavezérlő használatára támaszkodnak. Az üvegpipetták újrafelhasználhatók, nagy pontosságú mérést biztosítanak, és kompatibilisek a keményebb oldószerekkel. A műanyag pipettákkal elkerülhető az üvegtörés problémája, és polisztirolból (a nagy mérési pontosságot a műanyag kényelmével kombinálva), valamint polietilénből és polipropilénből is kaphatók a szélesebb kémiai ellenállás érdekében.
Bővebben
Pasteur pipetták
A pasteur pipettákat, más néven transzferpipettákat, pastettákat vagy cseppentőket általában kis mennyiségű, jellemzően 10 ml-nél kisebb folyadék átvitelére használják. A pasteur-pipetták készülhetnek üvegből, amelyhez külön gumilabda vagy gumiszopó szükséges a folyadék töltéséhez és adagolásához, vagy polipropilénből, beépített gumilabdával. A folyadékméréshez fokozat nélküli vagy fokozatos adagolású pipetták is kaphatók. Ideálisak általános laboratóriumi feladatokhoz is, például reagensek hozzáadásához vagy hígítások készítéséhez.
A műanyag Pasteur-pipettákat a biológiában általában vizes közegekhez használják; nem képesek azonban kezelni az olyan szerves oldószereket, mint a hexán vagy acetone. Ezek az oldószerek feloldják a műanyagot, ezért az oldószert igénylő alkalmazásokban üveg Pasteur-pipettákat kell használni. Ezeket nehéz tisztítani, ezért minden használat után általában biológiailag veszélyes hulladékként ártalmatlanítják.
Serológiai pipetták
A szerológiai pipettákat általában milliliteres folyadékmennyiségek mérésére és adagolására használják. Aszeptikus sejttenyésztési eljárásokhoz steril vagy általános laboratóriumi adagoláshoz nem steril kivitelben állnak rendelkezésre.
A túltöltés megakadályozására és a levegőben lévő részecskék vagy mikroorganizmusok okozta esetleges szennyeződések elleni védelem érdekében pamutdugós kivitelben is kaphatók. A viszkózus folyadékok és szuszpenziók pipettázásához nagyméretű pipetták állnak rendelkezésre. Ezek a pipetták szélesebb hegyekkel rendelkeznek, amelyek simább pipettázást tesznek lehetővé, és csökkentik az eltömődés vagy a nem egyenletes folyadékáramlás kockázatát. A nagy hegyű szerológiai pipetták különösen hasznosak viszkózus folyadékokkal, például olajokkal, gélekkel vagy nagy sűrűségű oldatokkal való munka során, mivel hatékony és megbízható átvitelt biztosítanak.
Aspiráló pipetták
Aspiráló pipetták, más néven szívópipetták, a folyadékok edényekből való eltávolítására vagy leszívására szolgálnak a térfogat mérése nélkül. Ezeket a pipettákat olyan kúpos vagy kúpos hegyükkel tervezték, amely lehetővé teszi a folyadékok ellenőrzött szívását és adagolását, és jellemzően pipettavezérlővel együtt használják őket.
Az aspiráló pipettákat általában számos alkalmazásban használják, beleértve a felesleges folyadék, például a felülúszó vagy hulladékoldatok eltávolítását a mintákból vagy tartályokból. Különösen hasznosak az olyan eljárásokban, mint a sejtkultúra, ahol a közeg vagy a reagensek pontos eltávolítására van szükség.
Jellemzően fokozatmentes, csak a kapacitás méretére méretezett, dugaszolt vagy dugaszolatlan, steril vagy nem steril, és műanyagból vagy üvegből készülnek.
Volumetrikus pipetták
A volumetrikus pipetták, más néven gömbpipetták, arra vannak kalibrálva, hogy egy meghatározott mennyiségű folyadékot nagy pontossággal mérjenek. A pipettának két hosszúkás szakasz között szélesebb tartálya van, és egyetlen beosztásjelzéssel rendelkezik a pontos térfogat megrajzolásához. A kalibrálás beállítható "Tartalmazni" a folyadék eltávolításához, vagy "Adagolni" a folyadék adagolásához. Általában a analitikai kémiában használják őket laboratóriumi oldatok készítésére alapkészletből, valamint titráláshoz szükséges oldatok előkészítésére.
A volumetrikus pipetták különböző kapacitásúak, a mikroliterektől a milliliterekig, a különböző térfogatigények kielégítésére. Gyakran kiváló minőségű üvegből készülnek a kémiai ellenállás és a pontosság megőrzése érdekében.
Eppendorf pipetták
Az Eppendorf 1945 óta megbízható szállítója a kiváló minőségű laboratóriumi műszereknek és fogyóeszközöknek az élettudományi kutatásokhoz és klinikai vizsgálatokhoz. A kutatás, fejlesztés és szigorú minőségellenőrzés iránti elkötelezettségüknek köszönhetően az Eppendorf steril szerológiai pipetták következetesen pontos és precíz eredményeket biztosítanak.
Corning® Pipetták
A Corning pipetták megbízható és precíz laboratóriumi eszközök, amelyeket pontos és hatékony folyadékkezelésre terveztek. Többféle típusban kaphatók, beleértve a szerológiai, a mikropipettákat és a különböző térfogattartalmú térfogatmérős pipettákat a különböző alkalmazásoknak megfelelően.