Növekedésszabályozók - Növényi szövettenyésztési protokoll
Kifejezetten növényi sejtkultúrákhoz tesztelt növényi növekedésszabályozók széles választékát kínáljuk. Minden egyes termék fizikai és kémiai jellemzőit megvizsgáljuk, majd a por alakú táptalajokra megállapított kritériumok szerint biológiailag teszteljük. Minden egyes auxint a kallusznövekedés és/vagy a gyökérkezdeményezés fokozására tesztelünk in vitro. Minden egyes citokinint a hajtástermelés serkentése szempontjából vizsgálnak.
A növénynövekedést szabályozó oldatokat steril szűréssel, dupla 0,2 µm-es szűrőegységen keresztül steril palackokba töltik. A növényi növekedésszabályozó oldatok minden egyes tételét sterilitás szempontjából az U.S. Pharmacopeia Vol. XXI. kötetében meghatározott előírásoknak megfelelően, valamint a növényi sejtkultúrában végzett biológiai vizsgálatnak vetjük alá, a növényi szövettenyésztő táptalajokra megállapított kritériumokkal azonos kritériumok alapján.
Kizárólag laboratóriumi felhasználásra, növényi szövettenyésztő táptalajok előkészítésére és növénykutatási célokra. NÖVÉNYNÖVEKEDÉS-SZABÁLYOZÓKÉNT NEM HASZNÁLHATÓ KIFEJLETT NÖVÉNYEKEN. NEM KEDVEZHETŐ DROG ÉS HÁZI HASZNÁLATRA.
Növekedésszabályozók elkészítése és felhasználása
- Az 1 mg/ml törzsoldat elkészítéséhez adjon 100 mg növényi növekedésszabályozót egy 100 ml-es mérőlombikba vagy más üvegedénybe.
- Adjon hozzá 2-5 ml oldószert a por feloldásához. Miután teljesen feloldódott, állítsa be a térfogatot kétszeresen feldolgozott vízzel (termékszám W3500). Az oldat keverése a víz hozzáadása közben szükséges lehet az anyag oldatban tartásához. Tárolja a törzsoldatot az alábbi táblázatokban javasolt módon.
- Adjon 1,0 ml törzsoldatot 1 liter táptalajhoz, hogy a növényi növekedésszabályozó 1,0 mg/l-es végső koncentrációját kapja a táptalajban (1-3. táblázat).
A törzsoldat térfogata = (kívánt hormonkoncentráció X közeg térfogata) / törzsoldat-koncentráció.
Növényi sejtkultúrában tesztelt auxinok általában 0,01-10,0 mg/l koncentrációban használatosak növényi sejtkultúrában. Megfelelő koncentrációban hozzáadva szabályozhatják a sejtnyúlást, a szövetek duzzadását, a sejtosztódást, a járulékos gyökerek képződését, a járulékos és hónaljhajtások képződésének gátlását, a kalluszok beindulását és növekedését, valamint az embriogenezis indukcióját.
Növényi sejtkultúrában tesztelt citokininek általában 0,1-10,0 mg/L koncentrációban használják növényi sejtkultúrában. Megfelelő koncentrációban adagolva a citokininek szabályozhatják a sejtosztódást, serkenthetik a hónalji és a járulékos hajtásburjánzást, szabályozhatják a differenciálódást, gátolhatják a gyökérképződést, aktiválhatják az RNS-szintézist és serkenthetik a fehérje- és enzimaktivitást.
*CA = koautoklávozható más médiakomponensekkel. F = szűrősterilizálható. CA/F = koautoklávozható más médiakomponensekkel, azonban némi aktivitásvesztés előfordulhat. Ez kompenzálható a komponens koncentrációjának növelésével. A komponens szűrősterilizálható.
*CA = koautoklávozható más médiakomponensekkel. F = szűrősterilizálható. CA/F = koautoklávozható más médiakomponensekkel, azonban némi aktivitásvesztés előfordulhat. Ez kompenzálható a komponens koncentrációjának növelésével. A komponens szűrősterilizálható.
*CA = koautoklávozható más médiakomponensekkel. F = szűrősterilizálható. CA/F = koautoklávozható más médiakomponensekkel, azonban némi aktivitásvesztés előfordulhat. Ez kompenzálható a komponens koncentrációjának növelésével. A komponens szűrősterilizálható.