Explantumok sterilizálása - Növényi szövettenyésztési protokoll
A növényi anyag felületi sterilizálása fontos lépés a növényi szövettenyésztési protokoll kialakításakor. A növényi szövettenyészetben általánosan használt fertőtlenítőszereket és a zöld kapszulák, a száraz magvak és az orchidea magvak fertőtlenítésének fertőtlenítési módszereit az alábbiakban részletezzük.
Növényi szövettenyészetben általánosan használt fertőtlenítőszerek
*A kereskedelmi forgalomban kapható fehérítő körülbelül 5% nátrium-hipokloritot tartalmaz, ezért 10-20%-os koncentrációban használható, ami 0,5-1,0% nátrium-hipokloritnak felel meg.
A fertőtlenítési eljárások a következő műveletekkel javíthatók:
- Az anyag 70%-os etil-alkoholos oldatba helyezése egy másik fertőtlenítő oldattal történő kezelés előtt. A kétlépcsős (két forrásból történő) sterilizálási eljárás alkalmazása bizonyos fajok esetében előnyösnek bizonyult.
- Nedvesítőszer, például TWEEN® 20 vagy 80 (termékszámok. P1379 vagy P1754, illetve), adható a fertőtlenítőszerekhez a felületi feszültség csökkentése és a jobb felületi érintkezés lehetővé tétele érdekében.
- A sterilizálási eljárás vákuumban történő elvégzése. Ez a légbuborékok eltávolítását eredményezi, és hatékonyabb sterilizálási folyamatot biztosít.
Orchideamagok sterilizálása
Az orchideamagok nagyon kicsik, és alig tartalmaznak tápláléktartalékot. Egyetlen magkapszula 1 500-3 000 000 magot tartalmazhat. A mag in vitro vetése lehetővé teszi az éretlen magok (zöld hüvelyek) csíráztatását. A zöld kapszulákat sokkal könnyebb sterilizálni, mint az egyes magokat a kapszula felnyílása után. Lucke (1971) jelezte, hogy az orchideamag sterilizálható, amikor a kapszula körülbelül kétharmad részben érett. Az alábbiakban a különböző orchideafajok kapszuláinak becsült normál érési ideje szerepel.
Zöld kapszula sterilizálása
- 30 percig áztassa a kapszulát 100%-os fehérítőoldatban.
- Mártja a kapszulát 95%-os alkoholba, és lángolja.
- Aszeptikus körülmények között nyissa ki a kapszulát, és kaparja ki a magot.
- Óvatosan rétegezze a magot a táptalaj felületére.
Száraz magvak sterilizálása
- Vegye ki a magot, és helyezze egy kis lombikba vagy üvegbe, vagy tegye egy rövidített pipettába, amelynek egyik végét pamuttal lezárták. Zárja le a pipetta másik végét is vattával, miután a magot a pipettába helyezte.
- Készítsen 5-10%-os kereskedelmi fehérítőt tartalmazó oldatot, amely néhány csepp TWEEN® 20-t tartalmaz.
- Adja a fehérítőoldatot a lombikba, vagy húzza fel az oldatot a pipettába. Forgassa meg a magot és a fehérítőt tartalmazó lombikot, vagy többször húzza be és szívja ki a pipettából a fehérítőoldatot.
- Szterilizálja a magot 5-10 percig.
- Vegye ki a fehérítőoldatot, és öblítse le a magot steril szövettenyésztésre alkalmas vízzel.
- Tegye át a magot steril táptalajba.