Merck
702625
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn sulfate hydrate
72 atom % (70Zn), 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
70ZnSO4 · xH2O
Molekulatömeg:
165.99 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
72 atom % (70Zn)
Teszt
95% (CP)
Forma
powder
molekulatömeg
164.72 by atom % calculation
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O.[70Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2/i;;1+5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNZCSKGULNFAMC-AFEATSGZSA-L
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)