Fontos dokumentumok
383058
Zinc acetate dihydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
Forma
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
6.0-7.0 (25 °C, 5%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.002%
SMILES string
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. Also it may be used in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)