Fontos dokumentumok
1351800
USP
Isorhamnetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3′-Methoxy-3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone, 3′-Methylquercetin, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone, Isorhamnetol, Quercetin 3′-methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isorhamnetin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZQSVPBOUDKVDZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Quercetin
- Ginkgo Capsules
- Ginkgo Tablets
- Powdered Ginkgo Extract
- Ginkgo
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3