Merck
96482
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
About This Item
Lineáris képlet:
Zn(NO3)2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
297.49
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (KT)
Forma:
crystals or chunks
oldhatóság:
water: soluble(lit.)
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
crystals or chunks
minőség
crystallized
oldhatóság
water: soluble(lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Zinc nitrate hexahydrate is an inorganic zinc salt. It is used as a zinc precursor in organic synthesis.
Alkalmazás
Zinc nitrate hexahydrate is used as a zinc precursor in the preparation of:
  • ZnO (zinc oxide) nanoparticles.
  • Zinc oxide nanorods (ZnO NRs), which is used as a catalyst in the photocatalytic degradation of HPAM (hydrolyzed polyacrylamide).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Milna GWA.
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 4153-4153 (2015)
Structural and DC electrical investigations of ZnO thin films prepared by spray pyrolysis technique.
Riad AS, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 296(4), 319-325 (2001)
Toward wearable and stretchable fabric-based supercapacitors: novel ZnO and SnO2 nanowires-carbon fibre and carbon paper hybrid structure.
Bae J, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 19(1), 211-219 (2015)
Xuemin Qian et al.
Nanoscale research letters, 3(8), 303-307 (2008-01-01)
ZnO nanorod arrays are prepared on a silicon wafer through a multi-step hydrothermal process. The aspect ratios and densities of the ZnO nanorod arrays are controlled by adjusting the reaction times and concentrations of solution. The investigation of field emission